Merck
Todas las fotos(11)
Documentos clave
ZEQ7008T0C
Milli-Q
Sistema de purificación de agua ultrapura y agua purificada Milli- Q® EQ 7008
About This Item
UNSPSC Code:
41104206
NACRES:
NB.85
AC/DC input
100 V / 230 V, 50-60 Hz
Quality Level
description
Milli-Q® system
product line
Milli-Q® EQ
packaging
pkg of 1 unit
parameter
<2 L/min distribution flow rate (from POD)
<2 L/min product water instant delivery rate
160 L/day max. usage
27.4 kg operating weight (60.4 lb) (system and system mounted POD)
8 L/hr make-up flow rate
resistivity
18.2 MΩ-cm, @25oC (Product Water)
system H
49.8 cm (19.6 in.)
76.7 cm (30.2 in.) , with POD on top position
system depth
38 cm (15 in.)
55.6 cm (21.9 in.) , with POD attached
system width
37.5 cm (14.8 in.)
44.4 cm (17.5 in.) , with POD attached
total organic carbon (TOC) residue
≤5 ppb (Product Water)
input
feed water nature potable tap water
feed water nature potable tap water
output
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
conductivity
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
General description
El sistema de purificación de agua ultrapura Milli-Q® EQ 7008 suministra agua ultrapura (Tipo I) y purificada (Tipo III) a partir del agua del grifo.
Una gama de características de diseño inteligente e innovaciones tecnológicas hacen que el sistema sea fácil de usar y reducen su huella ambiental en comparación con la generación anterior del sistema Milli-Q® Direct.
El sistema cuenta con tres componentes distintos que se pueden instalar de forma remota desde la unidad de purificación:
  • Una gran interfaz de pantalla táctil de 7 pulgadas (~18 cm) que permite un control intuitivo del sistema, un acceso rápido a los datos y una supervisión de la calidad de un vistazo que se puede colocar a una distancia de hasta 3 m del sistema.
  • El dispensador ergonómico Q-POD® proporciona 3 caudales, luces ‘Check & Dispense’ y ultrafiltración final adaptada a los requisitos de la aplicación. Puede montarse en el sistema o en la pared a una distancia de hasta 3 m del sistema.
  • Un depósito de almacenamiento de agua purificada inteligente que proporciona la máxima protección contra fuentes externas de contaminación.
Application
Este sistema de producción de agua ultrapura Milli-Q® de gran calidad es flexible, intuitivo y fiable. El agua ultrapura producida por este sistema se utiliza para técnicas analíticas sensibles como la HPLC, la UHPLC, la IC y otros tipos de cromatografía, así como para técnicas de análisis elemental como la AAS y la ICP-MS.
También se recomienda su uso en áreas de ciencias de la vida, como la biología celular, la biología molecular, la bioquímica y métodos de detección innovadores.
El agua de ósmosis inversa (RO, Tipo III) producida por este sistema se puede utilizar para la alimentación de equipos, viveros, hábitats acuáticos y plantas.
Features and Benefits
  • Suministra agua ultrapura directamente desde una fuente de agua potable.
  • La solución inteligente de almacenamiento de agua purificada proporciona protección multiobjetivo para salvaguardar la calidad del agua.
  • Los cartuchos de ultrafiltración IPAK Meta® e IPAK Quanta® reducen los iones del agua purificada hasta el nivel de trazas.
  • El dispensador Q-POD® ofrece un suministro ágil de agua a 3 caudales ajustables manualmente (
  • 2 l/min).
  • ‘Las luces de «verificar y dispensar» del brazo Q-POD® aseguran que el sistema esté preparado y que la dispensación sea óptima.
  • Dispensación volumétrica con un solo toque, de 100 ml a 25 l, en incrementos de 100 ml.
  • Proporciona agua ultrapura con una concentración de carbono orgánico total (TOC = 5 ppb) baja constante.
  • Una pantalla táctil HMI intuitiva y fácil de usar simplifica el uso del sistema y el acceso a los datos.
  • La supervisión de la calidad de un vistazo proporciona información esencial sobre la calidad del agua (resistividad, temperatura, indicación de TOC y estado de la circulación del agua) en la interfaz de pantalla táctil.
  • El indicador virtual de TOC mide el TOC en el punto de uso. La medida aparece en la pantalla 90 segundos después de cada dispensación.
  • Las etiquetas e-Sure presentes en todos los fungibles del sistema, incluidos los filtros finales específicos de aplicación (POD-Paks), ofrecen una trazabilidad completa de los datos.
  • Opciones de instalación flexibles que ahorran espacio: sobre la mesa de trabajo, o debajo, o en montaje mural.
  • Una práctica opción de pedal de dispensación manos libres reduce el riesgo de contaminación.
  • El modo de cierre de laboratorio (Lab Close) minimiza el consumo de agua y energía cuando el sistema no se utiliza durante períodos prolongados.
  • Mantenimiento fácil y sin preocupaciones: alertas automáticas notifican la necesidad de sustituir los cartuchos.
  • Fabricado en una planta de producción con certificación ISO 9001 e ISO 14001.
  • Seleccione entre una amplia gama de servicios, como los servicios digitales MyMilli-Q que le harán ganar tiempo.
Components
  • Junto con este número de referencia, debe solicitarse una caja específica del país con el manual del usuario en el idioma correspondiente y el cable adaptado a la red eléctrica local.
  • El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeto a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
  • Esta referencia contiene la unidad de purificación de agua y la pantalla táctil HMI.
  • Esta referencia no incluye el dispensador de agua ultrapura Q-POD®, fungibles, accesorios ni otros productos o servicios que puedan requerirse para la instalación y el funcionamiento correcto de la unidad de purificación de agua con el tiempo.
  • Dado que cada uno de nuestros clientes tiene requisitos específicos de agua purificada, recomendamos que solicite una validación de su compra por uno de nuestros especialistas. Quedamos a su disposición para asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Other Notes
Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo del servicio técnico
Legal Information
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Artículos
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Contenido relacionado
¿Hasta que punto es constante la calidad del agua de su laboratorio? Las variaciones en la calidad del agua purificada pueden afectar a los análisis de su laboratorio y a la eficiencia general de las operaciones. Vea cómo los sistemas de purificación del agua del laboratorio Milli-Q® le brindan confianza en su constancia.
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
¿Hasta que punto es constante la calidad del agua de su laboratorio? Las variaciones en la calidad del agua purificada pueden afectar a los análisis de su laboratorio y a la eficiencia general de las operaciones. Vea cómo los sistemas de purificación del agua del laboratorio Milli-Q® le brindan confianza en su constancia.
Ver todo