ZSQ240R0TK
Kit de sistema de purificación Milli-Q® SQ 240
Preset configuration composed of RO Water Production Station, Ultrapure Water Dispensing Module, two 3.5 L Switch Tanks, SQ Gravity Valve
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
manufacturer/tradename
Milli-Q®
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 kg operating weight (22 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
12 kg operating weight (26.5 lb) (dispensing module with SQ Switch 3.5 L tank)
14 kg operating weight (13.9 lb)
30 L/day max. usage
resistivity
18.2 MΩ-cm, 25 degrees
system H
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
system W
26.7 cm (10.5 in.) , dispensing station
26.7 cm (10.5 in.) , production station
38.4 cm (15.1 in.) , dsipensing module including Handset Dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
impurities
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK™ Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK™ Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK™ Bio Final filter
total organic carbon (TOC) residue
≤5 ppb
input
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
conductivity
0.055 μS/cm
greener alternative category
General description
El kit de sistemas de purificación Milli-Q® SQ 240 está compuesto por los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SR 240 y Milli-Q® SQ 200.
El sistema de purificación de agua Milli-Q® SR 240 abastece de agua purificada por ósmosis inversa (RO) a un depósito SQ Switch de 3,5 l portátil. Viene equipado con una válvula de gravedad para dispensar agua RO directamente desde la base del depósito SQ Switch.
El sistema de purificación de agua Milli-Q® SQ 200 proporciona agua ultrapura (Tipo I) desde el depósito SQ Switch de 3,5 l lleno de agua purificada por RO. Un dispensador manual flexible suministra el agua ultrapura.
El kit del sistema de purificación de agua Milli-Q® SQ 240 es una de las seis configuraciones preestablecidas disponibles para la familia Milli-Q® SQ 2Series, que proporciona autonomía completa a los usuarios y es adaptable a los requisitos y evoluciones del laboratorio.
Features and Benefits
- El sencillo dispensador manual permite a cualquier usuario nuevo o no entrenado suministrar agua ultrapura a caudales variables, desde un máximo de 1,6 l/min hasta gota a gota
- Un led coloreado indica de un vistazo la calidad del agua ultrapura (Tipo I) con una resistividad fiable de 18,2 MΩ·m
- Una lámpara UV de fotooxidación integrada reduce el TOC
- Se dispone de agua ultrapura recién dispensada en cualquier lugar, dentro o fuera del laboratorio, desde el módulo de dispensación autónoma de agua ultrapura Milli-Q® SQ 200 gracias al depósito SQ Switch portátil
- Recarga rápida (en tan solo 6 minutos) del depósito SQ Switch portátil con agua purificada por RO recién producida gracias al cartucho de RO de gran caudal (hasta 42 l/h) de la estación de producción de agua purificada; el lazo de recuperación de agua RO conserva el 50 % del gua rechazada; el enjuague automático de la membrana de RO mantiene su elevado rendimiento
- La configuración compacta junto con el manual de instalación autoguiada y los vídeos le permiten conectar el sistema donde sea adecuado para la actividad de su laboratorio y cambiarlo de posición más tarde si es necesario
- Escalabilidad ilimitada con una estación de producción de agua purificada RO capaz de abastecer múltiples módulos autónomos (basta enchufar a una toma de corriente) de dispensación de agua ultrapura Milli-Q® SQ SQ 200; admite la expansión de la actividad de laboratorio al tiempo que limita la inversión presupuestaria
- La sustitución del cartucho mediante giro y bloqueo simplifica el mantenimiento y limita los costos de funcionamiento
- El tamaño compacto, junto al ahorro de agua y energía, propician los esfuerzos de sostenibilidad del laboratorio
Components
Este número de referencia incluye:
- La estación de producción de agua purificada RO a un depósito de 3,5 l
- El módulo de dispensación ultrapura desde un depósito de 3,5 l
- Dos depósitos Milli-Q® SQ Switch 3,5 L
- Una válvula de gravedad SQ
Este número de referencia no incluye:
- Los cartuchos o filtros finales SQPAK™
- Los dos cables de alimentación esenciales adaptados a la red eléctrica local
Legal Information
For use with
consumable
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.