Key Documents
SQPAKBI0M1
Milli-Q
Filtro final SQPAK Bio
For pyrogen, nuclease, protease and bacteria-free ultrapure water. Use with ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® SQ 2Series
General description
Para saber cómo funcionan los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series y leer una descripción completa, visite nuestra página dedicada.
El filtro final SQPAK Bio garantiza agua ultrapura de gran calidad (Tipo I) en el punto de dispensación.
La tecnología de purificación incluye un filtro de ultrafiltración que elimina bacterias, partículas y macromoléculas (como pirógenos, nucleasas y proteasas) del agua ultrapura.
Para utilizar con el módulo de dispensación ultrapura de las configuraciones Milli-Q® SQ 2Series, entre ellas los sistemas Milli-Q® SQ 200/200P y Milli-Q® SQ 240C/240CV.
Application
El filtro final SQPAK Bio es útil para aplicaciones de laboratorio relacionadas con la biología celular y molecular.
Features and Benefits
  • Fácil sustitución mediante un simple giro
  • Se recomienda su sustitución después de 3 meses
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: Bacterias y pirógenos
  • Modo de acción: Ultrafiltración
  • Aplicación: Medios de cultivo celular, biología molecular
  • Uso previsto: reducción del grado de contaminación microbiana
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de fibras de ultrafiltración huecas.
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Protocolos
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenido relacionado
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.