Material de vidrio
El laboratorio de química depende en gran medida de los materiales de vidrio para mezclar, separar, condensar o contener y manipular los productos químicos y su entorno para crear las condiciones de reacción deseadas. Desde ampollas hasta matraces aforados y sistemas de destilación completos, tenemos el material de vidrio para química Aldrich® que se adapta a sus requisitos analíticos. Visite nuestra tienda de material de vidrio para encontrar todo lo que necesita.
CATEGORÍAS POPULARES
Material de vidrio de laboratorio general
Ya estén relacionados sus requisitos con una marca (Pyrex, Corning) o con una aplicación (destilación), puede tener la certeza de que ofrecemos material de vidrio de la más alta calidad.
Explore nuestra cartera de productos, donde encontrará una amplia selección de material de vidrio disponible en diferentes dimensiones y capacidades.
- Vasos de precipitado de vidrio borosilicato (graduados y no graduados) con boquilla de vertido, paredes uniformes estándar y fondo plano, perfectos para su trabajo habitual de laboratorio.
- Probetas graduadas Aldrich® esenciales, que se fabrican utilizando vidrio borosilicato transparente con una base hexagonal segura para impedir que la probeta se caiga de la mesa de trabajo.
- Desecadores de vidrio neutro con paredes pesadas, reborde esmerilado, placa de porcelana con fondo perforado y tapa, que son los más adecuados para sus aplicaciones básicas de laboratorio.
- Placas de vidrio borosilicato con boquillas (opcionales) para una fácil dispensación de líquidos, que pueden utilizarse como placas de cristalización. Además, ofrecemos placas de Petri transparentes (inferior y superior a juego) de vidrio sodocálcico que son reutilizables y esterilizables en autoclave.
- Suministramos diferentes tipos de matraces de vidrio borosilicato, que están disponibles en una amplia variedad de capacidades: matraz Erlenmeyer, matraz de filtración (utilizado para filtración con embudos Buchner y crisoles Gooch), matraces de ebullición (fondo redondo y fondo plano) y matraces volumétricos con tapones de polietileno.
- Disponemos de dos variantes de tubos en vidrio borosilicato: tubos de cultivo de fondo redondo (con tapón fenólico negro) y tubos de ensayo reutilizables de fondo redondo sin reborde.
- Las pipetas volumétricas son pipetas de vidrio borosilicato reutilizables con una marca blanca que indica la capacidad, para su comodidad.
- Aparato de filtración a través de membrana de vidrio borosilicato transparente que se utiliza popularmente con papel de filtro de 47 mm y membranas de nailon para análisis de aire, agua y aguas residuales.
- La nueva cartera de materiales de vidrio Aldrich® Essentials consta de una gama de material de laboratorio diario fabricado siguiendo los más elevados estándares de calidad que los clientes esperan de la marca Sigma-Aldrich®. Nuestros vasos de precipitado, botellas, probetas graduadas, desecadores, placas, matraces y tubos están fabricados en vidrio borosilicato de gran calidad para mayor durabilidad, precisión y fiabilidad. Nuestro material de vidrio volumétrico se fabrica conforme a las normas ASTM e ISO, para servir a los mercados mundiales.
- El vidrio PYREX® consta de una fuerza y estabilidad excepcionales, con una transparencia brillante y una resistencia química superior para soportar incluso los entornos de laboratorio más duros, por lo que se ha convertido en el socio indispensable para químicos y científicos experimentales durante más de 100 años.
- DWK KIMBLE® consiste en material de vidrio esencial y productos especializados fabricados con vidrio borosilicato de expansión 33 y cal sodada, como frascos de vidrio para medios con diseño resistente y mayor claridad, matraces volumétricos de boca ancha para trabajos pesados, kits de material de vidrio a microescala y macroescala, tubos de centrífuga de vidrio transparente y tubos de cultivo de vidrio borosilicato desechables.
- El vidrio de borosilicato 3.3 DWK DURAN® es notable por su calidad muy constante y reproducible, su gran resistencia química, su comportamiento inerte, su transparencia, su elevada temperatura de uso, su mínima expansión térmica y su elevada resistencia a los choques térmicos. El material de vidrio DURAN® cumple los requisitos de un vidrio neutro de tipo I según las USP/EP/JP adecuado para su uso en la industria farmacéutica.
- DWK WHEATON® es una marca distinguida de soluciones de recipientes de primera calidad para aplicaciones científicas, industriales y de envasado que se caracteriza por décadas de experiencia en la fabricación y personalización de envases de vidrio y plástico.
- Ace Glass es líder e innovador en la fabricación de material de vidrio científico de primera calidad, equipos de laboratorio y aparatos de vidrio.
- BRAND® diseña productos de vidrio simples, sencillos y eficientes para la manipulación de líquidos y para las ciencias de la vida. Los instrumentos volumétricos BLAUBRAND® proporcionan un alto grado de perfección técnica. Están fabricados en un vidrio muy resistente a casi todas las sustancias químicas, que es un requisito previo esencial para una precisión duradera. Los productos de vidrio de calidad superior «made in Germany» de BRAND® han establecido el estándar de calidad en los laboratorios de todo el mundo.
- Synthware® Glass ofrece material de vidrio para síntesis orgánica de gran calidad. Todos sus materiales de vidrio están fabricados con vidrio borosilicato de expansión 33 y cumplen todos los requisitos correspondientes según la ASTM.
Material de vidrio personalizado y servicios de reparación
Nuestro centro de vidrio actúa como centro de excelencia e innovación en el diseño y la fabricación de material de vidrio para los químicos de todo el mundo.
Nuestra enorme experiencia química y nuestra continua colaboración entre químicos y sopladores de vidrio nos proporcionan una visión única para el diseño de los materiales de vidrio. Suministramos rotaevaporadores Buchi, matraces de fondo redondo con 3 cuellos, matraces cónicos de gas y material de vidrio Corning. Además, fabricamos recipientes personalizados (de 10 ml a 100 l de capacidad), aparatos para destilación, condensadores múltiples recubiertos, tubos múltiples, columnas recubiertas de plata y adaptadores especiales que se ajustan mejor a sus requisitos.
Gane tiempo y dinero utilizando nuestro servicio de reparación:
Envíe por correo electrónico sus necesidades y diseños especiales directamente a nuestro Glass Center a [email protected], o llámenos al 414-438-3850 Extensión 2039 (EE.UU.) (o póngase en contacto con su oficina de ventas local) para una consulta personalizada.
Nuestro tiempo de respuesta habitual es de 3-7 días laborables tras la recepción del pedido.
- Nuestros maestros y artesanos expertos en soplado de vidrio, con más de 90 años de experiencia combinada, se unen con químicos expertos en aplicaciones y diseño para satisfacer sus necesidades de vidrio.
- Reparamos los materiales de vidrio de su laboratorio hasta su configuración original, lo que le ayuda a reducir al mínimo los residuos y los costes.
- Fabricamos cualquier material de vidrio personalizado que un químico pueda necesitar para síntesis e investigación, desde la microescala hasta la capacidad de una planta piloto.
Recursos de productos relacionados
| Caja de herramientas de material de vidrio:Boletín técnico: Guide to Selecting and Using Fritted GlasswareArtículos relacionados con el material de vidrio:Threaded Ground-glass Joint Tutorial |