Key Documents
SX0002500
Millipore
Portafiltros Swinnex
Swinnex Filter Holder, 25mm
Sinónimos:
Polypropylene filter holder
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
Quality Level
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 8327
manufacturer/tradename
Swinnex®
parameter
121 °C max. temp.
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
technique(s)
pressure filtration: suitable
L
3.7 cm
diam.
3.2 cm
filter diam.
25 mm
filtration area
3.4 cm2
prefilter diam.
22 mm , thick depth prefilter
fitting
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
application(s)
filtration
compatibility
for use with Sterifil Aseptic System
shipped in
ambient
General description
¡Fabrique su propio filtro de jeringa! Los portafiltros Swinnex le permiten la flexibilidad de seleccionar el tipo y el diámetro de membrana más apropiados para su aplicación. Para esterilización por filtración, esterilice en autoclave sus portafiltros Swinnex con la membrana colocada. Ultralimpieza o esterilización de volúmenes pequeños de líquidos dispensados por una jeringa o instalados en línea para filtrar volúmenes más grandes.
Características y beneficios:
•Disponibles en tres tamaños para una serie de volúmenes de proceso
•Esterilizable en autoclave con el filtro colocado para esterilización mediante filtración
Portafiltro SX0001300 Swinnex, 13 mm
Portafiltro SX0002500 Swinnex, 25 mm
Portafiltro SX0004700 Swinnex, 47 mm
Piezas de repuesto
SX0001301 Juntas de silicona para el portafiltros Swinnex de 13 mm
SX0002501 Juntas de silicona para el portafiltros Swinnex de 25 mm
XX2702510 Rejilla-soporte, 25 mm, polipropileno
XX1104715 Rejilla-soporte, 47 mm, polipropileno
XX1104707 Junta tórica (5-329) para portafiltros Swinnex 47 mm, silicona
SX0004701 Junta tórica base para portafiltros de 47 mm, silicona
SX00047RK Kit de piezas de repuesto para portafiltros Swinnex 47 mm
Application
Portafiltros Swinnex, 25 mm
Principle
Presión
Preparation Note
Método de esterilización
Esterilización en autoclave con el filtro colocado
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
SWINNEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Ver todo