Key Documents
XX1012532
Millipore
Base y tapón de vidrio para filtración al vacío Millipore
25 mm, For use with stainless steel screen support, Screen provided
Sinónimos:
Glass stopper
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
borosilicate glass
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
stainless steel screen
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
25 mm
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Base y tapón de vidrio, 25 mm, para utilizar con portarrejillas de acero inoxidable; la rejilla se suministra
Estos accesorios están diseñados para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración al vacío de vidrio Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio para microanálisis de 25 mm Millipore.