Key Documents
TANKASMES
Milli-Q
Módulo de desinfección automática (ASM)
For use with RiOs/Elix®/AFS® Essential systems, Prevents bacterial growth and limits the formation of biofilm inside the storage tank
Sinónimos:
Módulo de desinfección automática (ASM) para los sistemas RiOs / Elix® / AFS®Essential
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC input
28 V
packaging
pkg of 1 unit
H × W × D
32 cm (12.6 in.) × 17 cm (6.7 in.) × 17 cm (6.7 in.)
compatibility
for use with AFS®
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with RiOs Essential
shipped in
ambient
General description
El módulo de desinfección automática (ASM) es un accesorio de purificación del sistema de agua, diseñado para inhibir el crecimiento y la proliferación de bacterias y prevenir la formación de biopelícula en la superficie interna del tanque de almacenamiento de agua.
El dispositivo ASM incluye una lámpara UV bactericida (emisión de luz UV a 254 nm).
Para utilizar con los sistemas de purificación de agua RiOs/Elix®/AFS® Essential
Application
El ASM evita la proliferación de bacterias. Se utiliza para el almacenamiento óptimo de agua purificada de gran calidad (Tipo II/III).
Features and Benefits
  • La exposición UV automática reduce las concentraciones bacterianas.
  • Elimina o limita significativamente la necesidad de saneamiento químico regular.
  • La función opcional de detección de agua evita fugas de agua.
  • El ASM, instalado en la parte superior del depósito de PE y conectado al sistema de purificación de agua, gestiona la emisión regular de luz UV a 254 nm.
  • El ASM reduce los riesgos de degradación de la calidad del agua con el tiempo.
Other Notes
Instrucciones de uso
Retención de organismos: bacterias
Modo de acción: UV
Aplicación: Laboratorios bioquímicos y farmacéuticos
Uso previsto: Purificación del agua
Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua expuesta a la lámpara UV bactericida. Consúltese el capítulo «Instalación del ASM» en el «Manual del usuario del módulo de desinfección automático», del paquete.
Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13