Documentos clave
ZFWATDET4
Milli-Q
Sensor de agua
For use with AFS, Elix Advantage / Essential / Reference, Milli-Q Direct / Reference and RiOs Essential systems
Sinónimos:
Sensor de agua para sistemas de purificación de agua
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
entrada CA/CC
230 V, 50 - 60 Hz
Materiales
POM body (machined)
stainless steel electrode
envase
pkg of 1 unit
compatibilidad
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with RiOs Essential
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El sensor de agua se conecta al sistema de purificación de agua y se coloca en el suelo o en la mesa de trabajo. En el caso improbable de que se produzca una fuga, el sensor detecta un derrame de agua en el suelo o en la mesa de trabajo y cierra automáticamente la válvula solenoide de entrada al sistema para proteger el entorno del laboratorio y otros instrumentos de los daños causados por el agua.
Características y beneficios
  • Reduce en gran medida el riesgo de inundaciones y daños en el laboratorio o a los instrumentos
  • Se suministra con un cable de 4 metros de longitud
  • Se puede conectar una extensión (TANKLK002) en serie a este sensor de agua. Esto le permite instalar sensores de agua a 8 metros del sistema. Una instalación típica tendría el sensor de agua primario en la mesa de trabajo y la extensión del sensor en el suelo.
Información legal
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany