Documentos clave
TANKASMUV
Milli-Q
Módulo de desinfección automática (ASM)
For use with Large Systems, Inhibits the biofilm build-up inside the SDS-200 and 350-liter storage tanks
Sinónimos:
Módulo de desinfección automática (ASM) Sistemas grandes
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
entrada CA/CC
120 V, 60 Hz
Características
UV lamp inhibits bacteria growth and biofilm formation on the inner walls of the tank.
envase
pkg of 1 unit
Longitud
32 cm (12.6 in.)
compatibilidad
for use with Elix®
for use with RiOs Large
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El accesorio UV del módulo de desinfección automática (ASM) está fabricado para minimizar el crecimiento bacteriano y la acumulación de biopelícula en el interior del depósito durante el almacenamiento. La unidad ASM se instala directamente en la tapa de los depósitos de almacenamiento SDS de 200 y 350 litros.
El ASM es operado y controlado directamente por los sistemas de purificación de agua de Millipore RiOs y Elix®. No es necesaria corriente de la red.
Aplicación
La unidad ASM admite sistemas de almacenamiento y distribución (SDS) Essential que almacenan de 200 a 350 litros de agua purificada.
Características y beneficios
  • Contiene una lámpara UV de 254 nm de vapor de mercurio a baja presión, seleccionada por su eficacia germicida
  • Diseño compacto, que permite una fácil instalación en la parte superior de los depósitos SDS.
  • Intervalos preprogramables de iluminación UV automática de 10 min/día para una eficiencia optimizada
  • Alarma de cambio de lámpara UV para un rendimiento óptimo y un fácil mantenimiento.
  • Elimina la necesidad de una desinfección química regular.
  • Debe disponerse de otros 250 mm sobre el S.D.S. para la instalación y la sustitución de la lámpara UV.
  • Longitud del cable para la conexión al sistema RiOs o Elix®: 5 metros
Otras notas
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: bacterias
  • Modo de acción: UV
  • Aplicación: Laboratorios bioquímicos y farmacéuticos
  • Uso previsto: Purificación del agua
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua expuesta a la lámpara UV bactericida. Consúltese el capítulo «Instalación del ASM» en el «Manual del usuario del módulo de desinfección automático», del paquete.
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Información legal
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13