Merck
InicioProductosSistemas de purificación del agua de laboratorioAccesorios para los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli- Q®
Accesorios para los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli- Q®
Para garantizar el ahorro de espacio, la seguridad y las condiciones sanitarias óptimas de su solución de purificación de agua, ofrecemos una gama de accesorios que contribuyen a los requisitos y entorno específicos de su laboratorio.
Desde las opciones de instalación que ahorran un valioso espacio en la mesa de trabajo hasta los sensores que controlan la pérdida de agua y nuestro pedal de mando imprescindible que proporciona una comodidad irreemplazable a su trabajo diario. Adáptelos a sus requisitos específicos con los accesorios de la siguiente lista, organizados de la siguiente manera:  
  • Instalación: brinda el mejor ajuste en su espacio
  • Seguridad: detecta las fugas y garantiza un suministro ininterrumpido de agua
  • Desinfección: protege su sistema y la calidad del agua
  • Calidad: controla los parámetros de pureza
  • Comodidad : para un día más productivo
Desinfección UV: protección para el agua purificada almacenada
Cuando se almacena agua purificada, la proliferación de bacterias siempre es una preocupación. El módulo de desinfección automática (ASM) irradia regularmente las paredes interiores del depósito de almacenamiento con una lámpara UV bactericida para evitar el crecimiento bacteriano y la formación de biofilm. Bastan 10 minutos de exposición UV al día para eliminar la necesidad de desinfección química regular.
  • La exposición automática a radiación UV reduce la concentración de bacterias
  • Elimina o limita de forma significativa la necesidad de desinfección química
  • La detección opcional de agua protege al laboratorio de fugas de agua
Para los sistemas de purificación de agua centrales, también puede colocarse una lámpara UV dentro del lazo de distribución para irradiar el agua circulante antes de que entre en los aparatos y el equipo o de que vuelva al depósito.
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 129
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 129
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 129 resultados
Recursos de productos relacionados
Sensores de agua: Detectan derrames y evitan daños
Los sensores de agua reducen en gran medida el riesgo de inundaciones y daños al laboratorio o a otros instrumentos. Los sensores pueden colocarse donde sea más conveniente para el laboratorio, normalmente en el suelo o en la mesa de trabajo. En el improbable caso de una fuga, el sensor de agua detectará la presencia de agua y apagará automáticamente el acceso al agua de suministro, ya sea del sistema o de la red principal.
Pedal de mando: Comodidad del suministro de agua sin tener que utilizar las manos
Tenga un día más productivo pulsando un pedal de mando para su sistema de purificación de agua. El pedal de mando le permite controlar a distancia el suministro de agua con una simple presión del pie cuando está conectado a un dispensador de agua ultrapura Q-POD® o a un dispensador de agua purificada E-POD®.
  • Ahorra tiempo cuando se repite la dispensación del mismo volumen.
  • Contribuye a los protocolos higiénicos del laboratorio ya que los usuarios no tienen que tocar el sistema para acceder al agua.
  • Un cable de 3 m proporciona gran flexibilidad para colocar el pedal en función de las restricciones de diseño de su laboratorio.
DestacadoS: Disfrute la dispensación de agua sin utilizar las manos