Key Documents
TANKS50UV
Milli-Q
Módulo de desinfección automática (ASM)
AC/DC input 230 V, Protects stored pure (Type 2/3) water from bacterial proliferation and biofilm buildup.
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
AC/DC input
230 V, 50 - 60 Hz
packaging
pkg of 1 unit
parameter
254 nm (mercury free)
H × W × D
32 cm (12.6 in.) × 25 cm (9.8 in.) × 25 cm (9.8 in.)
compatibility
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with RiOs Essential
for use with RiOs
General description
Este módulo de desinfección automática (ASM) evita eficazmente el crecimiento bacteriano y la formación de biopelículas en el agua purificada almacenada y en la superficie interior del depósito de almacenamiento.
La unidad ASM protege el agua purificada almacenada en tanques de almacenamiento de polietileno (PE) de 30/60/100 l.
Para utilizar con sistemas de purificación de agua Elix® Essential/Essential UV, RiOs, RiOs Essential, AFS® D® y AFS® Essential.
Application
Para depósitos de almacenamiento de polietileno de 30/60/100 l.
Features and Benefits
  • Instalado en el interior del depósito de PE.
  • Se ha seleccionado una lámpara UV de 254 nm por su eficacia germicida.
  • Intervalos preprogramados de 10 min/día de iluminación UV automática para una eficiencia optimizada.
  • La exposición UV programable y manual añadida ayuda a cumplir los requisitos cruciales de la aplicación.
  • Hasta 45 min/día de exposición a rayos UV para una flexibilidad total.
  • Programación de los ajustes de hora diarios, los ciclos UV y el funcionamiento de la lámpara UV en el panel de instrumentos de Millitrack e-Solution.
  • Alarma de cambio de lámpara UV para facilitar el mantenimiento.
  • Su compacto diseño permite la instalación en la parte superior del depósito de almacenamiento.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: bacterias
  • Modo de acción: UV
  • Aplicación: Laboratorios bioquímicos y farmacéuticos
  • Uso previsto: Purificación del agua
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua expuesta a la lámpara UV bactericida. Consúltese el capítulo «Instalación del ASM» en el «Manual del usuario del módulo de desinfección automático», del paquete.
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLITRACK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany