Key Documents
SLHVR04
Millipore
Filtro de jeringa de PVDF Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-HV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 0,45 μm.
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
5.2 L/min flow rate
technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
H
19.7 mm
diam.
4 mm
filtration area
0.1 cm2
volume
1 mL
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm
input
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: HV
Descripción de los filtros de jeringa no estériles Millex® con membrana Durapore (PVDF)
•Baja adsorción de proteínas para reducir al mínimo la interacción con su muestra y maximizar la recuperación
•Compatible con disoluciones acuosas y orgánicas suaves
•Disponibles en tamaños de poro de 0,22 μm y 0,45 μm y tres diámetros para adaptarse a los requisitos de su aplicación
•Los materiales de la carcasa son o bien polipropileno o bien polietileno de alta densidad (HDPE), lo que ofrece bajos niveles de extraíbles y amplia compatibilidad química
Disponible en múltiples tamaños de envase:
Número de referencia acabado en NS (---------NS): 50 por envase
Número de referencia acabado en NL (---------NL): 100 por envase
Número de referencia acabado en TL (---------TL): 100 por envase. Estos filtros de jeringa tienen una salida de tubo
Número de referencia acabado en NB (---------NB): 250 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 por envase
Aplicaciones:
Filtración de la muestra antes de la UHPLC, la HPLC, la LC-MS y la espectroscopia de masas; filtración de disolventes; filtración de muestras biológicas y disoluciones proteicas
Application
Tamaño de poro de 0,45 µm, diámetro de 4 mm, membrana Durapore® (PVDF) Millex-HV, hidrófila
Packaging
no estéril
Specifications
Para uso general de laboratorio.
Physical form
Código de colores: Entrada natural/salida natural
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany