Key Documents
SLHV013SL
Millipore
Unidad de filtración Millex®-HV (estéril)
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Sinónimos:
Millex-HV 0.45µm Filter Unit, Millex-HV 13MM Filter Unit, Millex® (13 mm) Filter with Durapore® Membrane, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
material
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Quality Level
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex®
feature
CE compliant
holdup volume≤ 50 μL
hydrophilic
FDA registered
medical device
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
≥12 mL/min water flow rate
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
diam.
13 mm
filtration area
0.65 cm2
housing diam.
14.7 mm
inlet to outlet H
21.1 mm
volume
10 mL
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
La unidad de filtración Millex®- HV (estéril) es un producto sanitario indicado para ser utilizado como filtro de jeringa para la clarificación de pequeños volúmenes de disoluciones en la atención directa al paciente y en aplicaciones de mezclas farmacéuticas.
Application
  • Clarificación de disoluciones acuosas (eluidos de columna, aditivos para cultivos de tejidos, muestras para HPLC, productos farmacéuticos proteicos, etc.) en volúmenes de 0,5 a 10 ml.
  • Adecuada para ser utilizada como un filtro de jeringa para la clarificación de pequeños volúmenes de disoluciones en la atención directa al paciente y en las aplicaciones de mezclas farmacéuticas.
  • Sus beneficios clínicos abarcan la reducción de microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de un tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana en las disoluciones de uso clínico.
Features and Benefits
  • Un solo uso, apirógena y atóxica
  • Membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) Durapore® de baja adsorción de proteínas
  • Resistente a disolventes
  • Marcado CE y registrado por la FDA
Other Notes
Las unidades de filtración están indicadas únicamente para su uso profesional médico o de laboratorio.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Related product
Visite la Librería de documentos
Henrietta W Bennett et al.
Molecular biology of the cell, 31(7), 619-639 (2020-01-03)
Primary cilia in many cell types contain a periaxonemal subcompartment called the inversin compartment. Four proteins have been found to assemble within the inversin compartment: INVS, ANKS6, NEK8, and NPHP3. The function of the inversin compartment is unknown, but it