SLSV025NB
Filtro de jeringa de PVDF Millex®
pore size 5.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-SV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 5,0 μm.
About This Item
Productos recomendados
material
PVC housing
PVDF membrane
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
H
25 mm
diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
volume
100 mL
matrix
Durapore®
pore size
5.0 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
•Baja adsorción de proteínas para reducir al mínimo la interacción con su muestra y maximizar la recuperación
•Compatible con disoluciones acuosas y orgánicas suaves
•Disponibles en tamaños de poro de 0,22 μm y 0,45 μm y tres diámetros para adaptarse a los requisitos de su aplicación
•Los materiales de la carcasa son o bien polipropileno o bien polietileno de alta densidad (HDPE), lo que ofrece bajos niveles de extraíbles y amplia compatibilidad química
Disponible en múltiples tamaños de envase:
Número de referencia acabado en NS (---------NS): 50 por envase
Número de referencia acabado en NL (---------NL): 100 por envase
Número de referencia acabado en TL (---------TL): 100 por envase. Estos filtros de jeringa tienen una salida de tubo
Número de referencia acabado en NB (---------NB): 250 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 por envase
Aplicaciones:
Filtración de la muestra antes de la UHPLC, la HPLC, la LC-MS y la espectroscopia de masas; filtración de disolventes; filtración de muestras biológicas y disoluciones proteicas
Packaging
Specifications
Physical form
Legal Information