Key Documents
SLLGR04NL
Millipore
Filtro de jeringa de PTFE hidrófilo Millex®
pore size 0.2 μm, diam. 4 mm, non-sterile
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-LG, Filtro de jeringa de PTFE de 0,2 μm.
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
material
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
H
19.8 mm
diam.
4 mm
filtration area
0.1 cm2
volume
1 mL
pore size
0.2 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: LG
Descripción de los filtros de jeringa no estériles Millex® con PTFE hidrófila
• Concentración más baja de extraíbles, lo que optimiza los niveles de fondo de análisis sensibles como la UHPLC y la LC-MS
• Filtración de disoluciones que contengan proteínas, así como disoluciones acuosas u orgánicas
• Disponibles en tamaños de poro de 0,20 µm y 0,45 µm y tres diámetros para adaptarse a los requisitos de su aplicación
Disponible en múltiples tamaños de envase:
Número de referencia acabado en NS (---------NS): 50 por envase
Número de referencia acabado en NL (---------NL): 100 por envase
Número de referencia acabado en NB (---------NB): 250 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 por envase
SLCRT13NL: 100 por envase. Estos filtros de jeringa tienen una salida de tubo
Aplicaciones:
Filtración de la muestra antes de UHPLC, HPLC y espectroscopía de masas; filtración de disolventes; clarificación de disoluciones acuosas y orgánicas
Application
Membrana de PTFE hidrófila Millex-LG de 0,20 µm de tamaño de poro, y 4 mm de diámetro
Packaging
No estéril
Specifications
Para uso general de laboratorio.
Physical form
Código de colores: Entrada natural/salida natural
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Pengfei Fan et al.
mAbs, 12(1), 1742457-1742457 (2020-03-28)
Ebola virus (EBOV) can cause severe hemorrhagic fever in humans, and no approved treatment is currently available. Although several antibodies have achieved good protection in animal models, the potential emerging isolates of ebolavirus and the unknown effects of experimental antibodies
Artículos
Prior to probing a membrane using precious antibodies, it is helpful to visualize the transferred proteins on the blot to ensure complete transfer and even loading. This page describes possible causes and potential remedies for challenges encountered during protein visualization.
The possible causes and potential remedies for challenges encountered as a result of blocking, washing, antibody incubation, and detection/exposure of Western blots
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Ver todo