Key Documents
SLGVR04
Millipore
Filtro de jeringa de PVDF Millex®
pore size 0.22 μm, diam. 4 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-GV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 0,22 μm
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
technique(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
H
19.7 mm
diam.
4 mm
filtration area
0.1 cm2
volume
1 mL
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
shipped in
ambient
Features and Benefits
El filtro de jeringa Millex, Durapore® ( PVDF ), no estéril, proporciona las siguientes ventajas:
  • Baja adsorción de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
  • Compatible con disoluciones orgánicas acuosas y suaves
  • El material de polietileno de alta intensidad de la carcasa ofrece bajos niveles de extraíbles y una amplia compatibilidad química
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany