Documentos clave
SLAP05010
Millipore
Filtro de jeringa de fibra de vidrio Millex
pore size 2.0 μm, diam. 50 mm, non-sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hosebarb, sterilization compatible with autoclavable
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-AP, Filtro de jeringa de fibra de vidrio de 2,0 μm., Millex AP50
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
glass fiber membrane
polypropylene housing
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
Millex
Características
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
bidirectional
fabricante / nombre comercial
Millex
Parámetros
≥650 L/min air flow rate at 10 psi
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
45 °C max. temp.
técnicas
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
Diámetro
50 mm
filtración área
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
71 mm
volumen
4000 mL
tamaño de poro
2.0 μm
entrada
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
tissue culture medium
Adaptador
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: AP20, microfibra de vidrio de borosilicato con aglutinante de resina acrílica.
Aplicación
Prefiltración de suero y medios de cultivo de tejidos
Información legal
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany