Key Documents
XX11J4750
Millipore
Soporte Sterifil, 500 ml
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
polypropylene base (for holder)
polypropylene support screen(s) (for filter)
polysulfone cover (for funnel)
polysulfone cover (for receiver flask)
polysulfone flask (receiver)
polysulfone funnel(s)
silicone seal
silicone stopper
manufacturer/tradename
Sterifil®
technique(s)
vacuum filtration: suitable
H
14.5 cm
diam.
8.5 cm
filter diam.
47 mm
filtration area
15.2 cm2
prefilter diam.
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
fitting
inlet funnel
outlet holder stopper for standard 1 L filtering flask
application(s)
filtration
compatibility
for use with Sterifil Aseptic System
shipped in
ambient
General description
El sistema aséptico Sterifil® se diseñó como una herramienta para aplicaciones de filtración general y filtración de muestras para análisis de contaminación biológica y por partículas. La unidad cerrada protege la muestra y el filtrado de la contaminación medioambiental. El soporte y el embudo Sterifil están disponibles por separado (sin recipiente de recogida ni cubierta) para utilizar con matraces de filtración convencionales de 1 l o sistemas con múltiples puestos.
Dependiendo de la selección de la membrana de filtración, los productos Sterifil pueden utilizarse para una variedad de aplicaciones como el control del grado de contaminación microbiológica y el recuento de microorganismos en las muestras.
Características y beneficios:
•La unidad cerrada protege las muestras y el filtrado de la contaminación del entorno
•El dispositivo es esterilizable en autoclave con la membrana colocada para aplicaciones estériles con menos residuos
•La bomba manual opcional permiten la filtración sobre el terreno
Aplicaciones:
Filtración general, filtración de campo (con bomba manual opcional), control del grado de contaminación microbiana, recuento de microorganismos, procesos de filtración que requieren la retención de la membrana
Legal Information
Sterifil is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany