Documentos clave
SJFHM4710
Millipore
Millicup-FH, 0,45 µm, hidrófobo, PTFE, no estéril
Non sterile Universal bottletop vacuum filter with Hydrophobic PTFE Fluoropore membrane.
Sinónimos:
Filtro hidrófobo de PTFE
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
polyethylene housing
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Millicup
Parámetros
27 inHg vacuum limit (685 mmHg) at 25 °C (differential)
3 L sample volume
50 °C max. temp.
técnicas
vacuum filtration: suitable
Altura
120 mm
Diámetro
8.4 cm
diám. del filtro
47 mm
filtración área
11.5 cm2
embudo capacidad
300 mL
Matriz
Fluoropore®
tamaño de poro
0.45 μm pore size
Adaptador
inlet funnel
outlet bottle top (Universal)
aplicaciones
filtration
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
La unidad de filtración Millicup proporciona una filtración rápida y eficaz de disolventes y disoluciones tampón (hasta 3 l) utilizados en HPLC y otras técnicas analíticas.
Características y beneficios:
•La ausencia de preparación o limpieza ahorra tiempo
•Disponible con membranas de PVDF Durapore hidrófilas de baja adsorción a proteínas, membranas Fluoropore de PTFE hidrófobas y membranas de PTFE LCR hidrófilas
•Diseño ultralimpio y funcionamiento seguro
Aplicaciones:
Preparación de fase móvil, filtración de disolución tampón
Información legal
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany