SLAP02550
Filtro de jeringa de fibra de vidrio Millex®
pore size 2.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-AP, Filtro de jeringa de fibra de vidrio de 2,0 μm.
About This Item
Productos recomendados
material
PVC housing
glass fiber membrane
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
H
25 mm
diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
volume
100 mL
pore size
2.0 μm
input
sample type organic solution(s)
tissue culture medium
sample type aqueous solution(s)
particle-laden solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
• Membrana de ésteres mezclados de celulosa (MCE) hidrófila disponible en tamaños de poro de 0,22 µm, 0,45 µm y 0,80 µm para adaptarse a sus requisitos de aplicación
• La carcasa está compuesta por cloruro de polivinilideno (PVC) con pocos extraíbles.
Número de referencia y tamaños de envase
SLAA025NB: ésteres mixtos de celulosa, 0,80 µm , 25 mm, 250 por envase
SLAA025NK: ésteres mixtos de celulosa, 0,80 µm, 25 mm, 1000 por envase
SLGS02510: ésteres mixtos de celulosa, 0,22 µm, 25 mm, 1000 por envase
SLGS025NB: ésteres mixtos de celulosa, 0,22 µm, 25 mm, 250 por envase
SLHA02510: ésteres mixtos de celulosa, 0,45 µm, 25 mm, 1000 por envase
SLHA025NB: ésteres mixtos de celulosa, 0,45 µm, 25 mm, 250 por envase
SLAA025NK: fibra de vidrio, 25 mm, 50 por envase
Aplicaciones:
Clarificación de las disoluciones acuosas, filtración general de laboratorio
Packaging
Specifications
Physical form
Preparation Note
Autoclave
Los clientes también vieron
Artículos
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.