Key Documents
MSP000814
Millipore
Filtros EZ-Pak 0,45µm 47mm negros con cuadrícula
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter, suitable for bioburden testing, input: bottled water, beverage(s)
Sinónimos:
Membrana de filtración EZ-Pak®, Filtros de membrana, Membranas semipermeables
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
agency
ISO 7704
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
manufacturer/tradename
EZ-Pak®
filter diam.
47 mm
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type soft drink
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type wine
sample type cider
sample type food(s)
sample type beer
sample type cosmetics
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Los filtros EZ-Pak están constituidos por ésteres mezclados de celulosa (MCE), de color negro, con cuadriculas, de 47 mm de diámetro y con 0,45 μm de tamaño de poro. Estos filtros poseen elevadas recuperaciones y son más apropiados para las pruebas microbiológicas generales. Las membranas y dispensadores EZ-Pak revolucionan la manipulación de los filtros para el método de ensayo de filtración a través de membrana (MF) al combinar los beneficios de las membranas estériles, listas para usar y en envases individuales con una facilidad de manejo exclusiva.
Application
Estos filtros encuentran aplicación en la clínica y las industrias de cosméticos, medioambiental, de alimentos líquidos y sólidos, y farmacéutica, así como en el control de calidad industrial. Análisis microbiológico de la cerveza, el agua embotellada, la sidra, las bebidas isotónicas y el vino mediante el método de filtración a través de membrana
Legal Information
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.