HAWG047S6
Filtros S-Pak 0,45µm 47 mm blanca cuadriculada
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis
Sinónimos:
Membrana de filtración S-Pak®, Membranas de filtración, membranas semipermeables
About This Item
Productos recomendados
Materiales
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Agency
ISO 7704
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
fabricante / nombre comercial
S-Pak®
Diámetro
47 mm
diám. del filtro
47 mm
tamaño de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
sample type wine
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Los clientes también vieron
Artículos
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Contenido relacionado
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing