Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
HABG047S6
Millipore
Filtros S-Pak 0,45µm 47 mm negros con cuadrícula
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black gridded membranes for microbiological analysis
Sinónimos:
Membrana de filtración S-Pak®, Membranas de filtración, membranas semipermeables
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
agency
ISO 7704
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
hydrophilic
individually wrapped
manufacturer/tradename
S-Pak®
filter diam.
47 mm
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type cosmetics
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
Los filtros S-Pak están constituidos por ésteres mezclados de celulosa (MCE), son negros, tienen cuadrícula, tamaño de poro de 0,45 μm y 47 mm de diámetro. Estos filtros estériles, listos para usar, presentados en envases individuales, son fáciles de utilizar, con elevadas recuperaciones, no tóxicos y sin puntos hidrófobos y más apropiados para los análisis microbiológicos generales.
Application
Método de filtración a través de membrana para el análisis microbiológico del agua y las bebidas filtrables, como el agua embotellada, el vino, la cerveza y las bebidas isotónicas. También se utilizan en el análisis de los productos farmacéuticos y cosméticos.
Packaging
Sellados individualmente, con papel separador azul, estériles
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing