Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
EZCURVE01
Millipore
Dispensador de membrana EZ-PAK® Curve
Membrane filtration, General microbiological analysis
Sinónimos:
EZ-CURVE
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Quality Level
manufacturer/tradename
EZ-Pak®
packaging
pkg of (1 unit)
dilution
(Membrane filter dispenser)
input
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
application(s)
bioburden testing
water monitoring
(Beverages, Water)
compatibility
Membrane filtration
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
El dispensador de membranas EZ-PAK® Curve es un dispensador de membrana resistente, duradero y de gran rendimiento. Es ligero, portátil y puede desplazarse fácilmente entre las mesas de laboratorio. El dispensador proporciona una dispensación estéril de gran velocidad sin tocarlo. Las membranas EZ-PAK® son los fungibles cargados en el dispensador para facilitar su manipulación. Para una mayor eficiencia y comodidad, se recomienda utilizar con nuestro sistema de filtración MICROFIL®. Cada cartucho contiene 150 membranas. Las membranas pueden desenvolverse, dispensarse y colocarse siempre bien para ser transferidas con pinzas, sin tener que tocarlas. Los controles del software evitan la dispensación accidental de varias membranas. Su forma lisa facilita la limpieza y el plástico del que está fabricado es compatible con una amplia gama de desinfectantes. El nuevo diseño con cubierta permite cargar fácilmente el cartucho en menos de 30 segundos. El sensor de infrarrojos industrial permite dispensar una membrana en menos de un segundo. El dispensador puede funcionar con o sin conexión a la corriente. Con una batería de litio completamente cargada pueden dispensarse hasta 10 000 membranas y, tras 10 minutos de inactividad, se activa un modo en espera para ahorrar energía.
Application
El dispensador de membranas EZ-PAK® Curve se utiliza para la dispensación eficiente y constante de membranas de filtración para el análisis del grado de contaminación microbiológica.
Features and Benefits
  • Gran rapidez de dispensación de membranas estériles
  • Funcionamiento automático con sensor de infrarrojos
  • Transferencia de membranas con una mano
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Artículos
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Contenido relacionado
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.
El agua potable limpia es esencial para la producción de alimentos y bebidas. En este artículo se ofrece una descripción general de los análisis químicos y microbiológicos para determinación de la calidad y la seguridad del agua potable.
El agua potable limpia es esencial para la producción de alimentos y bebidas. En este artículo se ofrece una descripción general de los análisis químicos y microbiológicos para determinación de la calidad y la seguridad del agua potable.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Ver todo