EFHAW100
Unidad de filtración EZ-Fit®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAW100I), pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Sinónimos:
Unidad de filtración EZ-Fit® con almohadilla absorbente, Unidad de filtración a través de membrana compuesto por una membrana de ésteres mezclados de celulosa con cuadrícula para el ensayo de la biocarga
About This Item
Productos recomendados
material
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Quality Level
agency
ISO 7004
sterility
electron beam irradiated
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAW100B)
pkg of Single packaging (EFHAW100I)
filter diam.
47 mm
funnel capacity
100 mL
volume
100 mL
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
suitability
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® (System)
shipped in
ambient
General description
Las unidades de filtración son irradiadas por un haz electrónico, una tapa ventilada cubre la muestra durante la filtración y un anillo de 360° evita que las pinzas toquen por accidente la zona de filtración de la membrana durante la transferencia a la membrana para proteger las muestras de la contaminación a la vez que asegura resultados de recuento microbiano fiables.
La función EZ-FIT® Azure hace que la unidad de filtración EZ-FIT® sea aún más ergonómica y cómoda con embudo transparente e indicadores de nivel de llenado circulares para un llenado fácil desde cualquier ángulo. El innovador diseño de montaje del embudo evita fugas o que la muestra esquive la membrana.
Las unidades azules proporcionan la flexibilidad añadida de o bien transferir la membrana a una placa de agar o bien convertir el dispositivo en una placa de Petri agregando medio líquido después de la filtración.
Las unidades de filtración son conformes a las normas internacionales y reducen al mínimo los residuos de las muestras. Las unidades pueden apilarse para ahorrar espacio de trabajo. Esta unidad desechable está diseñada para encajar en el colector EZ-FIT®, que cuenta con cabezales de filtración EZ-FIT® específicos.
Application
Packaging
EFHAW100B: Embalaje a granel con bolsa protectora (48 unidades/paquete)
Legal Information
Configured for
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.