Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
MAB354
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-somatostatina, clon YC7
culture supernatant, clone YC7, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-Somatostatin
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rat
Quality Level
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
YC7, monoclonal
species reactivity
rabbit, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SST(6750)
General description
La somatostatina (también conocida como hormona inhibidora de la hormona del crecimiento (GHIH) o factor inhibidor de la liberación de somatotropina (SRIF)) tiene dos formas activas, de 14 aminoácidos y de 28 aminoácidos, que se producen por la división alterna de una preproproteína única. La somatostatina se expresa ampliamente y actúa para inhibir la liberación de varias hormonas secundarias uniéndose a los receptores de somatostatina acoplados a la proteína G de alta afinidad. Se ha demostrado la presencia de somatostatina en los nervios simpáticos, las células de la mucosa, los nervios mientéricos del tubo digestivo, las glándulas salivales y en algunas células parafoliculares de la tiroides.
Specificity
El anti-SST, clon YC7, reconoce la somatostatina. No muestra reactividad cruzada con las encefalinas, otras endorfinas, la sustancia P ni CGRP. Experimenta reacciones parcialmente cruzadas con fragmentos de somatostatina.
Immunogen
Péptido sintético que corresponde a los aminoácidos 1-14 de la somatostatina cíclica conjugada con tiroglobulina bovina usando carbodiimida.
Application
El anticuerpo anti-somatostatina, clon YC7, es un anticuerpo contra la somatostatina para utilizar en IH.
Inmunohistoquímica a 1:50-1:100 en cerebro humano.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Physical form
Sobrenadante liofilizado, sin conservantes.
Storage and Stability
El anticuerpo liofilizado puede conservarse a 2-8°C durante un máximo de 3 meses y debe mantenerse a -20°C para un almacenamiento prolongado. Reconstituir con 100 μl de agua DI estéril. Mantener a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 6 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Analysis Note
Control
Páncreas, cerebro
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Recruitment of Perisomatic Inhibition during Spontaneous Hippocampal Activity In Vitro.
Beyeler, A; Retailleau, A; Molter, C; Mehidi, A; Szabadics, J; Leinekugel, X
Testing null
Cell type-specific inhibitory inputs to dendritic and somatic compartments of parvalbumin-expressing neocortical interneuron.
Hioki, H; Okamoto, S; Konno, M; Kameda, H; Sohn, J; Kuramoto, E; Fujiyama, F; Kaneko, T
The Journal of Neuroscience null
Function of dendritic spines on hippocampal inhibitory neurons.
Scheuss, V; Bonhoeffer, T
Cerebral Cortex (1991)
Frequency-invariant temporal ordering of interneuronal discharges during hippocampal oscillations in awake mice.
Varga, C; Golshani, P; Soltesz, I
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Csaba Varga et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 25(11), 4430-4449 (2015-03-20)
Transcription factors contribute to the differentiation of cortical neurons, orchestrate specific interneuronal circuits, and define synaptic relationships. We have investigated neurons expressing chicken ovalbumin upstream promoter transcription factor II (COUP-TFII), which plays a role in the migration of GABAergic neurons.