EZHAGG474
Membrana de filtración EZ-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, gridded green filter, suitable for bioburden testing, input: bottled water, beverage(s)
Sinónimos:
Membranas de filtración, Membranas semipermeables
About This Item
Productos recomendados
Materiales
gridded filter
gridded green filter
mixed cellulose esters (MCE)
Nivel de calidad
Agency
ISO 7704
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
Características
hydrophilic
individually wrapped
fabricante / nombre comercial
EZ-Pak®
diám. del filtro
47 mm
Matriz
MF-Millipore™
tamaño de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type beer
sample type wine
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Condiciones de envío
ambient
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Contenido relacionado
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.