Key Documents
AB3200
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-LIM-1
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-Anti-LIM-1, Anti-Anti-LIM1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, frog, fish, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LHX1(3975)
Specificity
Reconoce la LIM-1. Este anticuerpo no parece experimentar reacción cruzada con la LIM-5 (el homólogo más cercano de la LIM-1 en rana) en cortes de tejido, pero sí muestra reacción cruzada con LIM-5 en Western blot e inmunoprecipitación.
Immunogen
Porción C-terminal de la proteína LIM-1 de rana.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-LIM-1 detecta el nivel de LIM-1 y se ha publicado y validado para utilizar en IF, IP, WB, IC e IH(P)
Inmunohistoquímica: 1:200-1:1 000 (pescado y monturas enteras 1:500) Fijador recomendado MEMFA.
Nuestra foto se produjo a partir de fijación por inmersión de embriones de pollo en PFA al 4 % en frío durante 15-30 minutos, luego se realizó el corte en un criostato.
Actúa en cortes incluidos en parafina cuando los cortes están fijados ligeramente con PFA o fijados con acetona, etanol o el fijador que se sugiere a continuación.
PROTOCOLO DE INMUNOHISTOQUÍMICA SUGERIDO PARA AB3200
El mejor fijador es MEMFA. Disolución madre x10 para MEMFA: MOPS 1 M, EGTA 20 MM. MgSO4 10 mM, formaldehído al 38 %. Fijación 1 hora, 2 x 15 min metanol. Siguiendo este protocolo los embriones pueden conservarse en metanol a -20°C indefinidamente o incluirse inmediatamente en paraplast. Los mejores resultados, en cortes de parafina de 6-10 micras de grosor. 2) Tinción tras la desparafinización en xileno y una serie de alcoholes, lavar dos veces en agua.. Bloquee el reactivo Boehringer Mannheim al 2 % en ácido maleico 0,1 M, pH 7,5, NaCl 150 mM durante una hora a temperatura ambiente. 3) Diluya el AB3200 en el mismo reactivo bloqueante e incube durante toda la noche a 4°C o durante al menos 5 horas. Lave tres veces en PBS, 10 min cada una. 4) Incube con anticuerpo secundario conjugado con fosfatasa alcalina (por ejemplo, Chemicon número de referencia AP132A. Revele con BCIP/TNBT (Número de referencia Chemicon ES007-100 ml).5) Para los cortes, utilice siempre los portaobjetos silanizados Digene o Superfrost plus de Fisher, ya que es posible que a veces tenga que hervir los cortes en urea 6 M durante 5-6 min. en el microondas a una potencia del 80 % después de la desparafinización para aumentar la señal. Esto es especialmente útil si los tejidos fueron fijados en PFA. 6) A veces es necesario preagotar el anticuerpo en embriones hiperfijados para reducir el ruido de fondo (en especial para especies de tinción distintas de la rana y para montajes enteros). Procedimiento: hiperfije embriones de rana o de pez en MEMFA durante 36-48 horas en embriones RT 30-50. Lave dos veces en metanol (véase antes). Aplique el anticuerpo en la dilución final en el reactivo bloqueante durante una hora sobre la mesa basculante. Recoja el sobrenadante y aplique a sus embriones o cortes. Para montajes completos, utilice el siguiente procedimiento: después de fijación, metanol y PBS; bloqueo en PBST + suero (PBS + 2 mg/ml BSA + Triton X100 al 0,1 % + 10% de suero animal) una hora a temperatura ambiente. Añada el primer anticuerpo en PBST + suero e incube durante la noche a 4°C. Lave en PBST (sin suero) 4 veces durante 2 horas. Añada el anticuerpo secundario diluido en PBST + suero durante la noche a 4°C. Lave en PBST cuatro veces durante 2 horas. Revele la tinción.
No utilice tejidos fijados durante la noche en PFA. El anticuerpo no actuará.
Inmunocitoquímica: 1:500 en línea de células P19, ligeramente fijada (PFA al 2 %) durante 5-15 minutos, permeabilizada con triton X-100 al 0,1 % o metanol (5 ′ g secado al aire).
Inmunotransferencia Western: 1:3 000-1:6 000
Inmunoprecipitación. 1:200
Inmunofluorescencia 1:100
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría investigación
Neurociencia del desarrollo
Marcadores neuronales y de la glía
Physical form
Inmunoglobulina purificada
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Mantener a 2-8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Jiri Pergner et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 705-705 (2020-08-28)
The evolution of the vertebrate eye remains so far unresolved. Amphioxus frontal eye pigment cells and photoreceptors were proposed to be homologous to vertebrate photoreceptors and retinal pigmented epithelium, based on ultrastructural morphology and gene expression analysis in B. floridae.
Keng Ioi Vong et al.
Molecular brain, 8, 25-25 (2015-04-19)
The high mobility group (HMG) family transcription factor Sox9 is critical for induction and maintenance of neural stem cell pool in the central nervous system (CNS). In the spinal cord and retina, Sox9 is also the master regulator that defines
Onecut1 is essential for horizontal cell genesis and retinal integrity.
Wu, F; Li, R; Umino, Y; Kaczynski, TJ; Sapkota, D; Li, S; Xiang, M; Fliesler, SJ; Sherry et al.
The Journal of Neuroscience null
Ka Kui Tong et al.
Molecular and cellular biology, 33(10), 1925-1937 (2013-03-06)
Bone morphogenetic protein (BMP) signaling is critical for cerebellum development. However, the details of receptor regulated-Smad (R-Smad) and common partner Smad (Co-Smad, or Smad4) involvement are unclear. Here, we report that cerebellum-specific double conditional inactivation of Smad1 and Smad5 (Smad1/5)