Key Documents
06-519
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-CREB (Ser133)
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
active transcription factor CREB, cAMP responsive element binding protein 1, cAMP-response element-binding protein-1, transactivator protein
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, hamster, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer133)
Gene Information
human ... CREB1(1385)
General description
CREB es un factor de transcripción β-ZIP que activa los genes diana a través de elementos de respuesta a AMPc. CREB es capaz de mediar señales de numerosos estímulos fisiológicos, lo que resulta en la regulación de una amplia gama de respuestas celulares. Aunque el CREB se expresa en numerosos tejidos, desempeña un gran papel regulador en el sistema nervioso. Se cree que el CREB desempeña un papel clave en la promoción de la supervivencia neuronal, la proliferación de precursores, el crecimiento neuronal y la diferenciación neuronal en ciertas poblaciones neuronales. CREB promueve el crecimiento y la diferenciación como mediador de las vías de neurotrofina. CREB es capaz de activar selectivamente numerosos genes consecutivos a través de interacciones con diferentes socios de dimerización. El CREB se activa mediante fosforilación en la Ser133 en varias vías de señalización, como Erk, Ca2+ y la señalización por estrés.
Specificity
Reconoce el CREB p43 fosforilado. También puede reconocer las proteínas de p30 y p38 kDa. Las proteínas p30 y p38 pueden ser CREM y ATF-1 fosforiladas respectivamente, ya que las dos proteínas comparten una homología significativa con el péptido inmunizante CREB fosforilado.
Immunogen
Epítopo: fosfo-Ser133
Péptido sintético conjugado con KLH que corresponde a los aminoácidos que incluyen y abarcan la Ser133 fosforilada de CREB.
Application
Inmunoprecipitación:
10 μl de un lote anterior causó inmunoprecipitación del CREB fosforilado a partir de 500 μg de células tratadas con 50 μM de forskolina.
Inmunohistoquímica :
una dilución 1:1000 de lotes anteriores detectó CREB fosforilado en cortes cerebrales de rata sanos e isquémicos fijados en formol e incluidos en parafina.
Retardo de gel (EMSA):
Laboratorios independientes han demostrado que este anticuerpo produce desplazamiento de la movilidad en gel.
Categoría investigación
Comunicación molecular
La utilización del anticuerpo anti-fosfo-CREB (Ser133) (anticuerpo policlonal de conejo) ha aparecido en muchas publicaciones y se ha validado en EMSA, IHC, IHC(P), IP, WB para detectar el fosfo-CREB (Ser133), también conocido como factor de transcripción activo CREB, proteína 1 de unión al elemento sensible al AMPc.
Subcategoría de investigación
Receptores nucleares
Quality
Evaluada por inmunoelectrotransferencia (WB) en lisados de células NIH/3T3 de ratón tratadas con forskolina 50 mM.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Este anticuerpo detectó el CREB cuando está fosforilado en la Ser133 a una dilución 1:1 000 en lisados NIH/3T3 tratados con forskolina mediante SDS-PAGE y transferidos a PVDF (Immobilon-P).
Target description
Detección de CREB solo cuando está fosforilado en la Ser133 (~43 kDa). Puede reconocer ATF-1 (~38 kDa) y CREM (~30 kDa) ya que las dos proteínas comparten una homología significativa con el péptido inmunizador fosforilado.
Physical form
IgG de conejo purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 15 mM y azida sódica al 0,05 % con glicerol al 30 %.
Presentación: Purificada
Purificado con proteína A-sefarosa seguida de cromatografía inmunoadsorbente utilizando una columna de gel de afinidad CREB no fosforilada.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Alicuotar en tubos de microcentrífuga y conservar a -20°C.
Evite los ciclos de congelación/descongelación repetidos, ya que pueden dañar las IgG y afectar el rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Extractos nucleares de WI-38 estimulados por forsokolina.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Brian DellaValle et al.
Malaria journal, 15(1), 427-427 (2016-08-25)
Cerebral malaria from Plasmodium falciparum infection is major cause of death in the tropics. The pathogenesis of the disease is complex and the contribution of reactive oxygen and nitrogen species (ROS/RNS) in the brain is incompletely understood. Insulinotropic glucagon-like peptide-1
K Ogita et al.
Neuroreport, 11(4), 859-862 (2000-04-11)
Radiolabeled probes for the transcription factor, activator protein-1 (AP-1), bound differentially to nuclear fractions of discrete structures of the guinea pig cochlea (organ of Corti, lateral wall tissues, and spiral ganglion). Noise exposure (4 kHz octave band, 115 dB, for
Cyclic adenosine 3',5'-monophosphate (cAMP) enhances cAMP-responsive element binding (CREB) protein phosphorylation and phospho-CREB interaction with the mouse steroidogenic acute regulatory protein gene promoter.
Clem, BF; Hudson, EA; Clark, BJ
Endocrinology null
M Caivano et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 164(6), 3018-3025 (2000-03-08)
LPS stimulation of RAW264 macrophages triggered the activation of mitogen- and stress-activated protein kinases-1 and -2 (MSK1, MSK2) and their putative substrates, the transcription factors cyclic AMP response element-binding protein (CREB) and activating transcription factor-1 (ATF1). The activation of MSK1/MSK2
G Y Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(5), 2808-2813 (2001-02-28)
The cAMP-responsive element binding protein (CREB), a key regulator of gene expression, is activated by phosphorylation on Ser-133. Several different protein kinases possess the capability of driving this phosphorylation, making it a point of potential convergence for multiple intracellular signaling