Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
SCM141
Sigma-Aldrich
Lisado de plaquetas humanas PLTMax
PLTMax Human Platelet Lysate is a growth factor rich supplement that is a superior alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) culture. 100ml.
Sinónimos:
hPL, hPL Human Platelet Lysate Supplement
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
biological source
human
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
dry ice
General description
El lisado plaquetario humano PLTMax es un suplemento rico en factor de crecimiento que es una alternativa superior al suero bovino fetal (SFB) para los cultivos de células madre mesenquimatosas humanas (MSC). Puede conseguirse el crecimiento óptimo de las MSC con lisado de plaquetas humanas PLTMax al 5 %. El lisado de plaquetas humanas PLTMax se ha utilizado para cultivar eficazmente células madre mesenquimatosas derivadas de otras especies como ratón, conejo y cerdo.
El lisado de plaquetas humanas PLTMax se deriva de plaquetas de donantes humanos sanos recolectadas en los centros de sangre de los Estados Unidos. Las unidades de donantes múltiples se agrupan en lotes grandes y se fabrican para producir un producto uniforme. En la preparación del lisado de plaquetas humanas PLTMax se utiliza heparina (porcina) aprobada para uso intravenoso humano. Este producto contiene materiales de origen humano y debe tratarse como potencialmente infeccioso. Deben utilizarse las precauciones universales para la manipulación y la eliminación de muestras biológicas.
Application
Instrucciones de uso
• Añada heparina a los medios a una concentración final de 2 U/ml. Si no se añade heparina puede producirse la coagulación de ciertos medios.
• Para un crecimiento óptimo de las células madre mesenquimatosas humanas, agregue lisado de plaquetas humanas PLTMax al 5 % vol/vol al medio habitual de cultivo celular, como DMEM y αMEM.
• Siembre en placa las células aproximadamente 1,5x103 células por cm2.
• No permita que la confluencia primaria de las MSC supere el 80 %.
Formación de partículas
• El producto ha sido filtrado asépticamente con filtros de 0,2 µm. Se observarán partículas después de la descongelación. La formación de partículas es normal y no afectará el rendimiento aunque haya partículas grandes. No se recomienda filtración.
• Para reducir la formación de partículas, minimice los ciclos de congelación/descongelación y el almacenamiento prolongado a 4°C. Cierta formación de partículas puede revertirse con una breve incubación a 37°C, si se desea.
Categoría de investigación
Investigación en células madre
El lisado plaquetario humano PLTMax es un suplemento rico en factor de crecimiento que es una alternativa superior al suero bovino fetal (SFB) para los cultivos de células madre mesenquimatosas humanas (MSC). 100 ml
Subcategoría de investigación
Células madre mesenquimatosas
Quality
El lisado de plaquetas humanas PLTMax se fabrica con materias primas de la mayor calidad. Todos los materiales derivados de seres humanos se obtienen de instalaciones inspeccionadas por el gobierno y son de origen estadounidense. Cada unidad donante ha sido aprobada para uso en humanos y se ha analizado la presencia de enfermedades infecciosas como el VIH-1, el VIH-2, el VHC, el HBsAg y RPR para la sífilis.
Cada lote se somete a pruebas exhaustivas para los siguientes parámetros:
pH: 6,8-7,8
Proteína total: 4,0-6,5 g/dl
Endotoxinas según la USP<8>: <10 UE/ml
Micoplasmas: no detectados
Ensayos de esterilidad: negativo para crecimiento
Storage and Stability
Conservar a -80°C en el momento de la recepción. Dejar descongelar a temperatura ambiente o en un baño María. Después de descongelar, distribuir en alícuotas y conservar a -20°C o más frío. La conservación a largo plazo se recomienda a -80°°C. No se recomiendan ciclos múltiples de congelación/descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Samatha Bhat et al.
Scientific reports, 11(1), 3403-3403 (2021-02-11)
Bone marrow-derived mesenchymal stromal cells (BM-MSCs) are gaining increasing importance in the field of regenerative medicine. Although therapeutic value of MSCs is now being established through many clinical trials, issues have been raised regarding their expansion as per regulatory guidelines.
Adrian Gericke et al.
RSC advances, 9(39), 22531-22539 (2019-07-22)
Impaired regeneration of the corneal epithelium, as found in many ocular surface diseases, is a major clinical problem in ophthalmology. We hypothesized that corneal epithelial regeneration can be promoted by the physiological, energy-delivering as well as "morphogenetically active" polymer, inorganic
Mark Li et al.
Stem cells translational medicine, 10(3), 385-397 (2020-10-25)
To optimize the regenerative proficiency of stem cells, a cardiopoietic protein-based cocktail consisting of multiple growth factors has been developed and advanced into clinical trials for treatment of ischemic heart failure. Streamlining the inductors of cardiopoiesis would address the resource
Augustin M Ofiteru et al.
Cells, 9(12) (2020-12-03)
Potency assays are critical for regenerative medicine, addressing the known challenge of functional heterogeneity among human multipotent stromal cells (hMSC). Necessary laboratory cell expansion allows analysis before implantation in the patient. Levels of induction of five signature gene biomarkers, ALPL
Artículos
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Ver todo