Documentos clave
539134
Millipore
Protease Inhibitor Cocktail III
EDTA-Free, liquid, for the inhibition of aspartic, cysteine, and serine proteases and aminopeptidases in mammalian cells and tissues.
Sinónimos:
Cóctel III de inhibidores de proteasa, Mezcla de inhibidores de proteasas sin EDTA
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
form:
liquid
storage temp.:
−20°C
Nombre del producto
Cóctel de inhibidores de proteasas, juego III, sin EDTA, Protease inhibitor cocktail III, EDTA-free for inhibiting aspartic, cysteine, and serine proteases as well as aminopeptidases in mammalian cells and tissues.
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Nota: disponible como 1 x 1 ml o como un conjunto de 5 x 1 ml.
Esta combinación de inhibidores de proteasas consiste en una combinación especialmente formulada de seis inhibidores de proteasa con amplia especificidad para la inhibición de las proteasas de serina, cisteína y aspártico, así como de aminopeptidasas. Se recomienda utilizar esta combinación con extractos celulares y de tejidos de mamíferos, pero también es adecuada para extractos bacterianos. Se suministra como un vial único o como un conjunto de 5 viales. Cada vial contiene 1 ml de la combinación de inhibidores de proteasa solubilizada en DMSO con una pequeña cantidad de agua.
Specificity
Inhibe un amplio espectro de proteasas de serina, de cisteína y de aspártico, así como de aminopeptidasas.
Application
El conjunto III de inhibidores de proteasas sin EDTA se ha utilizado:
  • como componente del reactivo de lisis celular CelLytic MT o el amortiguador de lisis para homogeneizar organoides renales destinados al análisis mediante inmunotransferencia
  • como componente del tampón de homogeneización para homogeneizar músculo cuádriceps femoris de ratón picado
  • en tampón de lisis para extraer proteínas para inmunotransferencia
Biochem/physiol Actions
Los cócteles inhibidores de proteasas y los inhibidores especializados de proteasas desempeñan un papel crucial en varios estudios de proteómica realizados por científicos. Estos estudios abarcan la expresión y la caracterización de proteínas, el descubrimiento de biomarcadores, la identificación de modificaciones postraduccionales, el perfilado de expresión de proteínas y la medición cuantitativa de proteínas. La inclusión de un cóctel inhibidor de proteasas o un inhibidor de proteasa específica garantiza la preservación de la integridad de la proteína, lo que permite un análisis subsiguiente preciso y una caracterización completa de la muestra.
Features and Benefits
  • Sin EDTA: recomendado para aplicaciones IMAC.
  • Flexible: compatible con extractos bacterianos, extractos de células de mamíferos y extractos de tejidos.
  • Rápido: sin tiempo de espera para que los comprimidos se disuelvan.
  • Económico: el formato listo para usar reduce los residuos.
  • Eficaz: basta 1 ml para aproximadamente 20 g de tejido.
  • Completo: contiene seis inhibidores de proteasas para inhibir proteasas de serina, cisteína y aspártico, así como aminopeptidasas
Warning
Toxicidad: Irritante (B)
Reconstitution
Después de la descongelación inicial, distribuir en alícuotas y congelar (-20°C).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)
Visite la Librería de documentos
Wei-Ling Wang et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 318(4), F956-F970 (2020-02-25)
Aquaporin-2 (AQP2) is a vasopressin-regulated water channel protein responsible for osmotic water reabsorption by kidney collecting ducts. In response to vasopressin, AQP2 traffics from intracellular vesicles to the apical plasma membrane of collecting duct principal cells, where it increases water
Larissa Gomes Dos Reis et al.
Drug development and industrial pharmacy, 46(3), 427-442 (2020-02-20)
The combination of nanoparticles (NPs) and cell-penetrating peptide (CPP) represents a new opportunity to develop plasmid DNA (pDNA) delivery systems with desirable properties for lung delivery. In this study, poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) NPs containing pDNA were formulated with and without CPP
Functional characterization of ion channels expressed in kidney organoids derived from human induced pluripotent stem cells
Montalbetti N, et al.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 323(4), F479-F491 (2022)
Resin-assisted enrichment of thiols as a general strategy for proteomic profiling of cysteine-based reversible modifications
Guo J, et al.
Nature Protocols, 9, 64-75 (2014)
Zhengxia Wang et al.
Allergy, asthma & immunology research, 12(5), 859-876 (2020-07-09)
CD4⁺T cells are essential in the pathogenesis of allergic asthma. We have previously demonstrated that microRNA-1165-3p (miR-1165-3p) was significantly reduced in T-helper type (Th) 2 cells and that miR-1165-3p was a surrogate marker for atopic asthma. Little is known about
Artículos
Learn tips and tricks for how to properly use inhibitors including how to select the right inhibitor and how to plan experiments with inhibitors.
Learn tips and tricks for how to properly use inhibitors including how to select the right inhibitor and how to plan experiments with inhibitors.
Learn tips and tricks for how to properly use inhibitors including how to select the right inhibitor and how to plan experiments with inhibitors.
Learn tips and tricks for how to properly use inhibitors including how to select the right inhibitor and how to plan experiments with inhibitors.