INHIB1
Protease Inhibitor Kit
powder, for the inhibition of serine, cysteine, calpains and metalloproteinases, for custom cocktail preparation
Sinónimos:
Protease inhibitor
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Protease Inhibitor Panel, for custom cocktail preparation
Formulario
powder
solubilidad
water: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Stock solutions of each inhibitor should be prepared first, prior to creating a cocktail. Mixtures of some inhibitor stock solutions may result in precipitation due to interactions between inhibitors and the mixing of solvents. In most cases further dilution will aid solubility.
Otras notas
Solo componentes del kit
- E-64 5 mg
- AEBSF 25 mg
- Antipain 5 mg
- Aprotinin 5 mg
- Benzamidine HCl 5 g
- Bestatin 5 mg
- Chymostatin 5 mg
- EDTA 50 g
- ε-aminocaproic acid 25 g
- N-Ethylmaleimide 5 g
- Leupeptin 5 mg
- Pepstatin A 5 mg
- Phosphoramidon 5 mg
- Trypsin inhibitor 100 mg
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)