Inhibidores de fosfatasas y proteasas
Los combinados de inhibidores de fosfatasas y proteasas se utilizan para evitar la proteólisis y la desfosforilación de las proteínas durante la extracción, la preparación de las muestras y el análisis. Se dispone de una variedad de combinaciones de inhibidores de fosfatasas y proteasas, así como de inhibidores individuales para evitar la degradación de las muestras y preservar el estado nativo de las proteínas durante la preparación de las muestras. Las combinaciones de inhibidores están diseñadas y optimizadas para tejidos específicos: mamíferos, plantas, bacterias y levaduras.
Visión general de la sección
Recursos de productos relacionados
- Brochure: Refine Protein Preparation - Tools for Better Protein Analysis
With over 50 years of experience in developing protein sample preparation technologies, we are constantly innovating new tools to offer you rapid and efficient solutions that can be smoothly integrated into your workflow.
- Article: Phosphatase Inhibitor Cocktail
The use of phosphatase inhibitors is critical for all types of phosphorylation studies. Compare phosphatase inhibitor cocktails to select the best one for your research.
COMBINACIONES DE INHIBIDORES DE FOSFATASAS Y PROTEASAS
Durante la señalización celular, las proteínas cinasas que transfieren un grupo fosfato a sitios específicos, fosforilan las proteínas diana, que son eliminadas por las proteínas fosfatasas endógenas tras la lisis celular. Los inhibidores de las fosfatasas ayudan a preservar la actividad y el estado de las fosfoproteínas durante la lisis celular y la extracción de proteínas. Los inhibidores de la fosfatasa están diseñados para un uso de amplio espectro, proporcionan protección contra clases específicas de fosfatasas y son adecuados para su uso con lisados celulares y extractos de tejidos, incluso muestras que contienen detergentes.
Durante la expresión y el aislamiento de proteínas, las proteasas endógenas degradan rápidamente las muestras de proteínas, reduciendo la calidad y la cantidad de las muestras proteicas que precisa para la caracterización y el análisis. Las combinaciones de inhibidores de proteasas y los inhibidores de proteasas muy específicos garantizan la integridad proteica durante la extracción y preparación de las proteínas. Los inhibidores de proteasas son adecuados para numerosos tipos de muestras, como los extractos de células bacterianas, las células de mamíferos, los extractos de tejidos, las células vegetales, los extractos de tejidos, y los extractos de levadura y hongos. Protegen sus preparados proteicos de las proteasas comunes, como las proteasas de serina, las metaloproteasas, las proteasas de cisteína, las aminopeptidasas y las proteasas de aspártico
Combinaciones de inhibidores de fosfatasas y proteasas ReadyShield®
Las combinaciones de inhibidores ReadyShield® están formuladas para no congelarse y utilizarse directamente desde el congelador. Además de este formato listo para usar, las combinaciones de inhibidores ReadyShield® también ofrecen las siguientes características y opciones:
- Proteasas, fosfatasas o o una combinación
- Adaptadas para su uso en una gran variedad de tipos de muestras
- Transparencia en cuanto a los inhibidores que se incluyen en cada combinación
Para obtener más información sobre nuestras combinaciones de inhibidores de fosfatasas y proteasas ReadyShield®, explore nuestra página de preguntas frecuentes de ReadyShield®, que incluye una cómoda tabla de selección para ayudarle a elegir el producto ReadyShield® adecuado para sus procedimientos de trabajo.
Combinaciones de inhibidores Roche cOmplete™
Roche ofrece una amplia selección de prácticas combinaciones de inhibidores de proteasas, así como reactivos de lisis optimizados para garantizar el máximo rendimiento de proteínas intactas y funcionales.
- Inhiben la actividad proteolítica en extractos de casi cualquier tipo de tejido o célula: animales, vegetales, levaduras, bacterias y hongos.
- Pueden añadirse prácticos comprimidos de disolución rápida al tampón de lisis sin necesidad de pesar
- Comprimidos Complete™ clásicos de Roche para la extracción y el análisis sistemáticos de proteínas
- Comprimidos de combinados de inhibidores de fosfatasas PhosSTOP™ para la inhibición de un amplio espectro de fosfatasas en una amplia variedad de muestras (mamíferos, plantas, levaduras y bacterias)
- Comprimidos cOmplete™ ULTRA o cOmplete™ con tabletas PhosSTOP™ para una protección integral contra proteasas y fosfatasas