COEDTAF-RO
Roche
cOmplete™, cóctel de inhibidores de proteasas sin EDTA
Tablets provided in glass vials
About This Item
Productos recomendados
form
tablet
packaging
vial of 20 tablets (11873580001)
vial of 3 × 20 tablets (05056489001)
manufacturer/tradename
Roche
solubility
aqueous buffer: soluble
absorption
0.08 at 280 nm
storage temp.
2-8°C
General description
Debido a la composición optimizada de los comprimidos, demuestran excelentes efectos inhibidores y son ideales para la protección de proteínas aisladas de tejidos animales y vegetales, de levaduras y de bacterias. Los comprimidos cOmplete sin EDTA contienen inhibidores de proteasas reversibles e irreversibles. Las metaloproteasas y las aspartil proteasas no se inhiben.
Los comprimidos cOmplete sin EDTA son idénticos a los comprimidos cOmplete. La única diferencia es que no contienen EDTA u otros quelantes (por ejemplo EGTA).
Specificity
Application
- una disolución tampón de lisis por inmunoprecipitación (IPLS) para la lisis de células embrionarias humanas de riñón 293 (células HEK293T) para coprecipitación del glutatión
- disolución tampón para ensayo de radioinmunoprecipitación (RIPA) para lisis celular para Inmunoelectrotransferencia (western blotting)
- tampón A para la lisis de células bacterianas
Los comprimidos cOmplete sin EDTA se utilizan para la inhibición de la actividad proteolítica en volúmenes grandes (hasta 50 ml) en los que el EDTA puede interferir en la estabilidad de las proteínas (por ejemplo, proteínas que contienen un metal) o en los ensayos posteriores. Dado que el EDTA interfiere en la IMAC (cromatografía por afinidad con metal inmovilizado), cOmplete sin EDTA se utiliza de preferencia en el proceso de aislamiento de proteínas de fusión con etiquetas Poly-His.
Si es necesario inhibir la actividad proteolítica en un volumen menor (hasta 10 ml), recomendamos utilizar cOmplete, Mini, sin EDTA.
Features and Benefits
- Facilidad de uso: basta echar un comprimido de disolución rápida en su disolución tampón.
- Protección completa: Protección instantánea de sus proteínas frente a una amplia gama de proteasas.
- Flexibilidad: Protección de las proteínas de extractos de casi cualquier tejido o célula: animales, vegetales, levaduras, bacterias u hongos.
- Seguridad: Elija inhibidores no tóxicos que no le planteen riesgos a usted ni a quienes le rodean.
Components
Quality
Physical form
Preparation Note
Disolución de trabajo: Preparación de la disolución de trabajo
Un comprimido completo de inhibidor de proteasas cOmplete basta para la inhibición de la actividad proteolítica en 50 ml de la disolución de extracción. Cuando haya mucha actividad proteolítica, deberá utilizarse un comprimido por 25 ml de tampón de extracción. Los comprimidos pueden añadirse directamente al medio de extracción. Otra posibilidad es preparar una disolución de reserva (concentración x 25).
Preparación de la disolución de reserva (concentración x 25)
Disolver un comprimido de cOmplete sin EDTA en 2 ml de agua destilada o en 2 ml de tampón fosfato 100 mM, pH 7,0.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): La disolución de trabajo puede conservarse entre 2 y 8 °C durante1 a 2 semanas, o al menos 12 semanas entre -15 y -25 °C.
Reconstitution
Other Notes
Legal Information
also commonly purchased with this product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
It is possible dissolve 1 tablet in 2 mL double dist. water (results in a 25x stock solution) without any problems.
Contenido relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.