1.44022
Portaobjetos de contacto Hycon® TC-y
Tryptic Soy Agar, Lecithin, Histidine, Polysorbate 80, for bacteria, for yeasts, for molds, γ-irradiated, double packed of 20 or 100 units, suitable for surface monitoring
Sinónimos:
Portaobjetos de contacto Hycon®, Agar CASO, Agar de hidrolizado de caseína y soja, TSA
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP
JP
USP
Nivel de calidad
esterilidad
γ-irradiated
Formulario
plate (ready-to-use)
caducidad
6 mo.
Características
ready-to-use
composición
Histidine
Lecithin
Polysorbate 80
envase
pack of 100 units
pack of 20 units
double packed of 20 or 100 units
fabricante / nombre comercial
HYCON®
condiciones de almacenamiento
protect from light (Tightly closed. Dry)
mp
>95 °C
aplicaciones
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidad
stand alone
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
bacteria
molds
yeasts
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Contenido relacionado
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.