Key Documents
1.44228
Millipore
Tiras de agar TCI-y Hycon®
TCI-y medium, Polysorbate 80, Thioglycollate, Lecithin, for bacteria, for fungi, γ-irradiated, double packed of 40 units, suitable for air monitoring
Sinónimos:
Tiras de agar, TSA, tiras de agar, hidrolizado de caseína y soja
About This Item
UNSPSC Code:
41113035
NACRES:
NA.74
agency
EP
Quality Level
reg. compliance
FDA
sterility
γ-irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
individually wrapped
composition
Lecithin
Polysorbate 80
Thioglycollate
packaging
double packed of 40 units
manufacturer/tradename
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
mp
>95 °C
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow Touch
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria
fungi
General description
Las tiras de agar TCI-y son medios de cultivo listos para usar destinados a la evaluación de los microorganismos atmosféricos con muestreadores del aire RCS®. Cada tira de agar individual viene en una funda reutilizable y 100 % controlada visualmente, garantizando la máxima seguridad en entornos críticos. El medio básico se carga en una película de respaldo flexible. El TCI-y es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. El medio se enriquece con neutralizantes como lecitina, polisorbato 80 e tioglicolato. La adición de piruvato inactiva los restos de VHP cuando se utilizan en aisladores.
Application
Las tiras de agar se utilizan para controlar el aire ambiente y los gases comprimidos con los muestreadores del aire RCS®. Estas tiras de agar están tratadas con radiación gamma y vienen en bolsa triple, para aplicaciones específicas en entornos críticos y aisladores
Legal Information
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.