Key Documents
1.46195
Millipore
Agar de triptona de soja
Tween®, Lecithin, ICR plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Sinónimos:
Agar de triptona y soja - Placas de contacto listas para usar, Agar CASO, Agar de hidrolizado de caseína y soja, Agar de hidrolizado de caseína y soja con lecitina y Tween®, Agar de triptona y soja con neutralizantes, TSA
About This Item
UNSPSC Code:
41106231
NACRES:
NA.74
material
polystyrene plate
Quality Level
agency
EP
USP
sterility
sterile; γ-irradiated
form
plate
feature
ready-to-use
composition
Lecithin
Tween®
packaging
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
plate diam.
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
pharmaceutical
surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria
fungi
General description
El agar de contacto de triptona de soja + LT - ICR está diseñado para la determinación del recuento total de microorganismos aerobios en superficies secas y desinfectadas y en el personal en aisladores y salas limpias. Es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. La formulación del medio de hidrolizado de caseína y soja contiene una combinación de peptonas de caseína y de soja que suministran nitrógeno orgánico, en particular aminoácidos y péptidos de cadena más larga. El medio se complementa con lecitina y polisorbato 80 (Tween®), y piruvato para inactivar los posibles residuos de desinfectantes de las superficies secas. .
Application
El agar de triptona de soja (TSA, agar de hidrolizado de caseína y soja) es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. Los medios encuentran su aplicación en la supervisión del entorno determinando el recuento total de microorganismos aerobios en superficies secas y desinfectadas y en el personal en aisladores y salas limpias.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenido relacionado
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators