Key Documents
1.13358
Supelco
Acetonitrilo
≥99.8% (GC), for preparative HPLC, for preparative liquid chromatography, for chromatography, Prepsolv
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein/REAXYS Number:
741857
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-835-2
NACRES:
NB.21
product name
Acetonitrilo, for preparative chromatography Prepsolv
grade
for chromatography
for preparative HPLC
for preparative liquid chromatography
Quality Level
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
product line
Prepsolv
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
524 °C
973 °F
expl. lim.
16 %
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.05% Water
evapn. residue
≤1.0 mg/L
transmittance
220 nm, ≥90%
240 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
transition temp
flash point 2 °C
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Los disolventes Prepsolv se adaptan a los requisitos de la HPLC preparativa para facilitar el escalado de las separaciones analíticas a separaciones preparativos. Con sus extremadamente bajos residuos de evaporación (<1 mg/l) y su bajo contenido en agua, aseguran una protección óptima de las columnas.
Application
  • Estudio farmacocinético y de biodisponibilidad oral de schaftoside en ratas: se destaca el uso del acetonitrilo en métodos cromatográficos para el análisis farmacocinético y de biodisponibilidad de schaftoside, proporcionando información clave sobre su perfil metabólico, esencial para el desarrollo de medicamentos y ensayos clínicos (Lin et al., 2024).
  • Cuantificación de la mangiferina en plasma de ratas con diabetes inducida por estreptozotocina usando UPLC-MS/MS: evaluación farmacocinética del extracto de Gentiana rhodantha tras su administración por vía oral: demostrando la utilidad del acetonitrilo en cromatografía de líquidos-espectrometría de masas, este estudio ofrece un método robusto para cuantificar compuestos naturales en matrices biológicas, lo que es crucial para las evaluaciones terapéuticas (Zhao y Wu Li, 2024).
  • Aductos base de Lewis de NpCl(4): explorando la química de coordinación del cloruro de neptunio (IV) con bases de Lewis en acetonitrilo, este estudio permite avanzar en nuestra comprensión de la química de los actínidos y sus posibles aplicaciones en tecnologías de gestión y reprocesamiento de residuos nucleares (Lopez et al., 2024).
  • Naturaleza coordinadora de los macrociclos bicatenarios M(6)L(12): competencia de coligando de perclorato, agua y acetonitrilo dependiente de iones de metal (II): investigando la unión competitiva de coligandos en disoluciones de acetonitrilo, este estudio proporciona información valiosa sobre la química supramolecular de compuestos macrocíclicos, fundamentales para el diseño de sensores moleculares y catalizadores (AN et al., 2024).
  • Propiedades farmacocinéticas de la decocción de Baitouweng en cerdos Bama miniatura: implicaciones para la aplicación clínica en humanos: utilizando acetonitrilo en la preparación y el análisis de la medicina tradicional china, en este estudio se evalúa la farmacocinética de la decocción de Baitouweng, contribuyendo a trasladar su uso medicinal de las aplicaciones tradicionales a la práctica clínica moderna (Xu et al., 2024).
Preparation Note
Producto filtrado a través de un filtro de 0,2 μm
Analysis Note
Pureza (GC): ≥ 99,8 %
Identidad (IR): conforme
Residuo de evaporación: ≤ 1,0 mg/l
Agua: ≤ 0,05 %
Acidez: ≤ 0,0005 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,0002 meq/g
Transmitancia (a 220 nm): ≥ 90 %
Transmitancia (desde 240 nm): ≥ 98 %
Filtrada con un filtro de 0,2 µm
Legal Information
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup