Key Documents
1.00029
Supelco
Acetonitrilo
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein/REAXYS Number:
741857
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-835-2
NACRES:
NA.03
product name
Acetonitrilo, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
Quality Level
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
524 °C
973 °F
expl. lim.
16 %
technique(s)
LC/MS: suitable
impurities
≤0.0001 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤5 ppb Any further metal (ICP-MS)
≤5 ppb K (Potassium)
≤50 ppb Na (Sodium)
evapn. residue
≤1.0 mg/L
color
APHA: ≤10
transmittance
191 nm, ≥25%
195 nm, ≥85%
200 nm, ≥96%
215 nm, ≥98%
230 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
SMILES string
CC#N
transition temp
flash point 2 °C
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Se prueba la idoneidad de LiChrosolv hipergrado para la LC-MS: cumple con todas las exigencias de los modernos métodos de ionización de LC-MS (ESI/APCI – modo positivo y negativo). Gracias a su bajo nivel de fondo iónico y a la poca supresión iónica, los disolventes LiChrosolv hipergrado aportan una gran reproducibilidad y una elevada eficiencia de ionización. El material de embalaje se ha mejorado para cumplir perfectamente los requisitos de calidad LC-MS.
Application
El acetonitrilo se utiliza como un componente:
  • De la fase móvil en cuantificación mediante LC-MS rápida de glucósidos de iludano y análogos en helechos.
  • En la mezcla de elución para extraer compuestos antibióticos (fluoro)quinolonas del cartucho de extracción SDB-RPS.
Preparation Note
Producto filtrado a través de un filtro de 0,2 μm
Other Notes
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup