Key Documents
1.06035
Supelco
Metanol
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-659-6
NACRES:
NA.03
product name
Metanol, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Quality Level
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
technique(s)
LC/MS: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤100 ppb Na (Sodium)
≤5 ppb Any further metal (ICP-MS)
≤5 ppb K (Potassium)
evapn. residue
≤1.0 mg/L
SMILES string
CO
transmittance
210 nm, ≥35%
220 nm, ≥60%
230 nm, ≥75%
260 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Se prueba la idoneidad de LiChrosolv hipergrado para la LC-MS: cumple con todas las exigencias de los modernos métodos de ionización de LC-MS (ESI/APCI – modo positivo y negativo). Gracias a su bajo nivel de fondo iónico y a la poca supresión iónica, los disolventes LiChrosolv hipergrado aportan una gran reproducibilidad y una elevada eficiencia de ionización. El material de embalaje se ha mejorado para cumplir perfectamente los requisitos de calidad LC-MS.
Application
  • Composición de los productos químicos y propiedades antiosteogénicas en extractos volátiles del rizoma de Homalomena gigantea: se destaca el papel del metanol en la extracción y el análisis de compuestos orgánicos volátiles de plantas medicinales, proporcionando información valiosa para los investigadores en farmacología y química de productos naturales (Thanh et al., 2024).
  • Anión complejo de cromo (III) dinuclear con puente de tartrato homoquiral con un enlace de hidrógeno asistido por resonancia para la conducción de protones: se utiliza el metanol como disolvente en la síntesis de compuestos inorgánicos complejos, que son esenciales para el desarrollo de nuevos materiales para aplicaciones energéticas, como las membranas de intercambio de protones (Dunatov et al., 2024).
Preparation Note
Producto filtrado a través de un filtro de 0,2 μm
Analysis Note
Número de evaporación: 1,9
Pureza (GC): ≥ 99,9 %
Identidad (IR): conforme
Residuo de evaporación: ≤ 1,0 mg/l
Agua: ≤ 0,01 %
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,0002 meq/g
Al (Aluminio): ≤ 10 ppb
Ca (Calcio): ≤ 10 ppb
Fe (Hierro): ≤ 10 ppb
K (Potasio): ≤ 5 ppb
Mg (Magnesio): ≤ 10 ppb
Na (Sodio): ≤ 100 ppb
Cualquier otro metal (ICP-MS): ≤ 5 ppb
Calidad de gradiente (a 220 nm): ≤ 2,0 mAU
Grado de gradiente (a 235 nm): ≤ 1,0 mAU
Fluorescencia (como quinina a 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluorescencia (como quinina a 365 nm): ≤ 0,5 ppb
Transmitancia (a 210 nm): ≥ 35 %
Transmitancia (a 220 nm): ≥ 60 %
Transmitancia (a 230 nm): ≥ 75 %
Transmitancia (desde 260 nm): ≥ 98 %
Adecuado para LC-MS; Intensidad de pico de masa de fondo basada en la reserpina (APCI/ESI positivo): ≤ 2 ppb
Adecuado para LC-MS; Intensidad de pico de masa de fondo basada en la reserpina (APCI/ESI positivo): ≤ 20 ppb
Filtrado a través de un filtro de 0,2 µm
Other Notes
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Artículos
Determination of plasma protein binding using a SupelTM C18 pin device based BioSPME method for efficient sample preparation, along with a comparison to the equilibrium dialysis method.
Determination of plasma protein binding using a SupelTM C18 pin device based BioSPME method for efficient sample preparation, along with a comparison to the equilibrium dialysis method.
Determination of plasma protein binding using a SupelTM C18 pin device based BioSPME method for efficient sample preparation, along with a comparison to the equilibrium dialysis method.
Determination of plasma protein binding using a SupelTM C18 pin device based BioSPME method for efficient sample preparation, along with a comparison to the equilibrium dialysis method.
Ver todo