Key Documents
1.06007
Supelco
Metanol
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®, reag. Ph. Eur.
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OH
Número de CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-659-6
NACRES:
NA.03
product name
Metanol, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
grade
gradient grade
gradient grade
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
color
APHA: ≤10
transmittance
210 nm, ≥20%
220 nm, ≥60%
230 nm, ≥75%
235 nm, ≥83%
250 nm, ≥95%
260 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 225 nm Amax: ≤0.170
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Con su alto grado de transmitancia UV, bajo recuento de partículas, baja acidez y alcalinidad y bajo nivel de evaporación de residuos, los disolventes LiChrosolv son ideales para separaciones reproducibles. Dado que las separaciones se llevan a cabo normalmente bajo condiciones de gradiente de HPLC analítica, ofrecemos disolventes en «calidad de gradiente», así como en «calidad isocrática». Esto permite reducir al mínimo el efecto gradiente del disolvente implicado.
Application
El metanol se utiliza como disolvente:
  • En la fase móvil para separar las especies de mercurio en una columna de fase inversa Zorbax C18.
  • Para lavar los cartuchos y como eluyente para extraer los analitos durante el proceso de extracción en fase sólida (SPE).
Preparation Note
Producto filtrado a través de un filtro de 0,2 μm
Analysis Note
Número de evaporación: 1,9
Pureza (GC): ≥ 99,9 %
Identidad (IR): conforme
Residuo de evaporación: ≤ 2,0 mg/l
Agua: ≤ 0,02 %
Color: ≤ 10 Hazen
Densidad (d 20 °C; 20 °C): 0,791 - 0,93
Punto de ebullición: 64 - 65 °C
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,0002 meq/g
Grado de gradiente (a 235 nm): ≤ 2,0 mAU
Grado de gradiente (a 254 nm): ≤ 1,0 mAU
Fluorescencia (como quinina a 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluorescencia (como quinina a 365 nm): ≤ 0,5 ppb
Transmitancia (a 210 nm): ≥ 20 %
Transmitancia (a 220 nm): ≥ 60 %
Transmitancia (a 230 nm): ≥ 75 %
Transmitancia (a 235 nm): ≥ 83 %
Transmitancia (a 250 nm): ≥ 95 %
Transmitancia (desde 260 nm): ≥ 98 %
Absorbancia (a 225 nm): ≤ 0,170
Filtrado con un filtro de 0,2 µm.
Adecuado para instrumentos de UPLC / UHPLC /Ultra HPLC.
Conforme a metanol R1 y R2 según React.. Ph Eur;
conforme a los requisitos de la ACS para idoneidad de cromatografía de líquidos.
Other Notes
Explore varios accesorios de seguridad de laboratorio y equipos para una manipulación segura de los disolventes con el fin de aumentar su nivel de seguridad desde el primer uso.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 7
1 of 7
Determination of mercury species by the diffusive gradient in thin film technique and liquid chromatography--atomic fluorescence spectrometry after microwave extraction.
Pavlna P et al.
Analytica Chimica Acta, 866, 21-26 (2015)
Heterocyclic amines in aged and thermally treated pork longissimus dorsi muscle of normal and PSE quality.
T Polak et al.
LWT--Food Science and Technology, 42, 504-513 (2009)
Artículos
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
Ver todo
Protocolos
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.