Merck
34851
Sigma-Aldrich
Acetonitrilo
Acetonitrile
2 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
≥99.9%, gradient grade, suitable for HPLC
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
741857
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
eCl@ss:
39031501
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.03
bp:
81-82 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Acetonitrilo, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
grado
gradient grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.41 (vs air)
presión de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
973 °F
lim. expl.
16 %
baseline drift measuring range
≤15 mAU (210 nm)
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
índice de refracción
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Gradiente de HPLC
≤0.5 mAU at 254 nm
≤3 mAU at 210 nm
Absorción UV
λ: 195 nm Amax: ≤0.12
λ: 200 nm Amax: ≤0.032
λ: 230 nm Amax: ≤0.0044
λ: 235 nm Amax: ≤0.0044
λ: 250 nm Amax: ≤0.0044
λ: 400 nm Amax: ≤0.0044
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El acetonitrilo (MeCN) se emplea ampliamente como disolvente en varios estudios y tiene una elevada constante dieléctrica (37,5). Muchos investigadores han comunicado diversos procedimientos de purificación para obtener diferentes grados de acetonitrilo para su uso en diferentes estudios (polarografía, espectroscopia, etc.).[1]
Aplicación
El acetonitrilo (MeCN) puede utilizarse como disolvente de extracción durante la cuantificación de los restos de pesticidas en frutas y verduras.[2]
Nota de preparación
Producto filtrado a través de un filtro de 0,2 μm
Otras notas
Aviso importante
  • El artículo de referencia 34851-4X2.5L va a ser descatalogado. Pida la botella 34851-2.5L que es físicamente idéntica, con las mismas especificaciones exactas.
  • El artículo de referencia 34851-6X1L va a ser descatalogado. Pida la botella 34851-1L que es físicamente idéntica, con las mismas especificaciones exactas.
Productos recomendados
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
componente de la fase móvil
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Purification of acetonitrile.
Walter M and Ramaley L.
Analytical Chemistry, 45(1), 165-166 (1973)
Michelangelo Anastassiades et al.
Journal of AOAC International, 86(2), 412-431 (2003-05-02)
A simple, fast, and inexpensive method for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables is introduced. The procedure involves initial single-phase extraction of 10 g sample with 10 mL acetonitrile, followed by liquid-liquid partitioning formed by addition of
Timo Glatter et al.
Molecular systems biology, 5, 237-237 (2009-01-22)
Protein complexes represent major functional units for the execution of biological processes. Systematic affinity purification coupled with mass spectrometry (AP-MS) yielded a wealth of information on the compendium of protein complexes expressed in Saccharomyces cerevisiae. However, global AP-MS analysis of
Elke H J Krekels et al.
Clinical pharmacokinetics, 53(6), 553-563 (2014-02-06)
From a previously validated paediatric population pharmacokinetic model, it was derived that non-linear morphine maintenance doses of 5 μg/kg(1.5)/h, with a 50 % dose reduction in neonates with a postnatal age (PNA) <10 days, yield similar morphine and metabolite concentrations
Hélène Hall et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 9), 2493-2508 (2014-07-27)
The neuropathological substrate of dementia in patients with Parkinson's disease is still under debate, particularly in patients with insufficient alternate neuropathology for other degenerative dementias. In patients with pure Lewy body Parkinson's disease, previous post-mortem studies have shown that dopaminergic
Artículos
This application note describes the released N-Glycan analysis of a monoclonal antibody, cetuximab, labeled with procainamide, using a BIOshell™ Glycan HPLC column.
This application note describes the released N-Glycan analysis of a monoclonal antibody, cetuximab, labeled with procainamide, using a BIOshell™ Glycan HPLC column.
This application note describes the released N-Glycan analysis of a monoclonal antibody, cetuximab, labeled with procainamide, using a BIOshell™ Glycan HPLC column.
This application note describes the released N-Glycan analysis of a monoclonal antibody, cetuximab, labeled with procainamide, using a BIOshell™ Glycan HPLC column.
Ver todo
Protocolos
HPLC Analysis of the Monoclonal Antibody (mAb) Erbitux (Cetuximab) on BIOshell™ A400 Protein C4
Contenido relacionado
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
Chromatograms
application for HPLC
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Is there any information available regarding the product's quantity and volume?
    1 answer
    1. This product is offered 100ml, 1L, 2L, 4L, 56L, and 200L package sizes. All available schematics are listed on this product page. See the SKU list at the top of this page for details.
      Helpful?
  2. Is the 100 mL bottle of acetonitrile packed under inert atmosphere?
    1 answer
    1. Yes, the product is packaged under nitrogen.
      Helpful?
  3. What is the viscosity of Acetonitrile, Product 34851?
    1 answer
    1. The viscosity is 0.38 cP at 15°C.
      Helpful?
  4. What is the flash point of Acetonitrile, Product 34851?
    1 answer
    1. The flash point is 2.0°C.
      Helpful?
  5. What is the surface tension of Acetonitrile, Product 34851?
    1 answer
    1. The surface tension is 29.04 dynes/cm at 20°C, according to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 12th ed., Entry# 68.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
2 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
1–2 of 3 Reviews  
Active Filters
  1. Yulee, FL
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Quick and Painless
    A very quick and easy purchase! Was given everything we needed to track our order and it came on time.
    Helpful?
  2. Søborg Denmark
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Acetonitrile 34851
    We have for years been using Sigma34851 for our HPLC analytical as well as prep, and been most happy
    Helpful?
  3. 1 Ratings-Only Review