Key Documents
1.06504
Millipore
Desoxicolato sódico
Bile salt and ionic detergent. Supplement. For the isolation and classification of gram-negative bacteria
Sinónimos:
Desoxicolato sódico, Sal sódica de ácido desoxicólico, sal sódica de ácido desoxicólico 
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H39NaO4
Número de CAS:
Peso molecular:
414.55
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
206-132-7
NACRES:
NA.74
Quality Level
form
solid
potency
1370 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
357-365 °C
transition temp
flash point >110 °C (own results)
solubility
330 g/L
bulk density
200 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
General description
El desoxicolato de sodio es una sal biliar hidrosoluble y un detergente iónico utilizado como inhibidor selectivo para medios de cultivo bacteriológicos. Interfiere en el crecimiento y la incorporación de la glucosa en varias fracciones celulares y también inhibe la formación del flagelo en las bacterias gramnegativas.
Application
El desoxicolato de sodio se utiliza en una serie de medios bacteriológicos para el aislamiento y la clasificación de las bacterias gramnegativas de los alimentos y el entorno.
Analysis Note
Valoración (valoración con ácido perclórico, calculado como sustancia seca): ≥ 98,5 %
Identidad (espectro IR): pasa la prueba
Valor de pH (2 %; agua): 7,5 - 9,5
Rotación específica (α 20/D, 2 %; agua; calculado como sustancia seca):
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,001 %
Prueba de TLC: pasa la prueba
Ácido cólico (TLC): ≤ 2,0 %
Pérdida por desecación (TG): ≤ 6,0 %
Adecuado para microbiología (agar MacConkey): pasa la prueba
La sustancia cumple los criterios descritos en la monografía 1483 de la sexta edición de la Ph.Eur.y cualquier versión revisada posterior.
Para más detalles, solicite nuestro certificado BSE.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c