1.05454
Caldo BRILA (lactosa bilis verde brillante) GranuCult® prime
according to ISO 4831:2006, ISO 4832:2006, FDA-BAM, for Escherichia coli, for coliforms, suitable for microbiology
Sinónimos:
BGBLB, Caldo BGB, Caldo BRILA (verde-brillante bilis lactosa), Caldo de bilis verde brillante
About This Item
Productos recomendados
agency
SMWW Part 9221
APHA
FDA-BAM
GB 4789.3:2016
ISO 4832:2006
according to ISO 4831:2006
Quality Level
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
green
pH
7.2 (30 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
40 g/L
bulk density
560 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
coliforms
General description
Application
Features and Benefits
- GranuCult® ofrece medios de cultivo granulados superiores
- Seguros y sostenibles debido a los riesgos reducidos asociados con la inhalación de polvo fino y sustancias tóxicas, lo que produce un entorno de trabajo más seguro
- Excelentes propiedades de humectabilidad, solubilidad y fluidez
- Prácticos, con separación y aglomeración mínimas de los componentes, incluso en condiciones cálidas o húmedas
- Gran reproducibilidad de un lote a otro
- Vida útil prolongada de hasta cinco años
- Elevado número de cepas de prueba que exceden todas las exigencias normativas
- La tecnología de granulación permite incluir muchos suplementos, sin necesidad de añadirlos por separado
Footnote
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Los clientes también vieron
Artículos
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.