Documentos clave
1.05463
Millipore
Agar para recuento en placa GranuCult®
GranuCult® prime, ISO 4833, ISO 17410, FDA-BAM, granular, suitable for food and beverages
Sinónimos:
Agar Standard Methods, Agar para recuento de placa de aerobios
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
APHA
FDA-BAM
ISO 17410
ISO 4833
Quality Level
sterility
non-sterile
form
granular
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0 (30 °C, 22 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
22.5 g/L
bulk density
560 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria (total)
General description
El agar para recuento en placa (también llamado agar triptona glucosa extracto de levadura o agar peptona de caseína-glucosa-extracto de levadura) es un medio de cultivo granulado. No contiene inhibidores ni indicadores, y es relativamente rico en sus nutrientes. La digestión enzimática de la caseína (triptona) con una elevada concentración de aminoácidos libres es una fuente de nitrógeno. El extracto de levadura aporta principalmente vitaminas del complejo B. La glucosa es una fuente de energía para el crecimiento de las bacterias, y el agar es el agente solidificante. Nuestros medios de cultivo granulados ofrecen varias ventajas, como una uniformidad superior, una disolución más rápida, una mayor vida útil, seguridad y un manejo sencillo.
Application
El agar para recuento en placa es adecuado para la determinación del contenido microbiológico total de la leche, los productos lácteos, los alimentos y piensos animales, el agua, las bebidas y otros materiales.
Linkage
Sustituye a: 1.05463.5007
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulado superior GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, dependiendo de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.