Key Documents
1.05438
Millipore
Agar SABOURAUD dextrosa
GranuCult® prime, Dextrose 4 %, EP 5.6, USP 29, JP 4.05, granular, for yeasts, for molds, pack of 500 g and 5 kg
Sinónimos:
Agar SABOURAUD dextrosa al 4%, Medio de cultivo para hongos según SABOURAUD
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
EP 5.6
JP 4.05
USP 29
Quality Level
form
granular
composition
Dextrose, 4%
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
packaging
pack of 500 g and 5 kg
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
5.6 (25 °C, 65 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
65 g/L
bulk density
680 kg/m3
application(s)
bioburden testing
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
molds
yeasts
General description
El agar Sabouraud dextrosa al 4 % es un medio de cultivo complejo, granulado y deshidratado para el cultivo y aislamiento de levaduras y hongos. También sirve como prueba de ausencia de Candida albicans. La elevada concentración de dextrosa y el bajo pH favorece el crecimiento, la formación de esporas (conidios y esporangios) y la formación de pigmentos de levaduras y hongos. Además, inhibe el crecimiento de las bacterias.
Application
El agar Sabouraud dextrosa al 4 % está diseñado para la determinación del recuento total de levaduras y hongos en productos no estériles.
Analysis Note
Aspecto (transparencia): transparente
Aspecto (color): de amarillento a amarillento-marrón
Valor de pH (25 °C): 5,4 - 5,8
Composición típica (g/litro): Peptona de caseína 5.0; Peptona de carne 5.0; D(+)Glucosa 40.0; Agar-agar 15.0.
Crecimiento (Trichophyton mentagrophytes ATCC 18748): de razonable a muy bueno
Crecimiento (Trichophyton rubrum ATCC 28188): de razonable a bueno
Crecimiento (Trichophyton ajelloi ATCC 28454): de razonable a bueno
Crecimiento (Microsporum gallinae ATCC 12108): de razonable a muy bueno
Crecimiento (Microsporum canis ATCC 36299): de bueno a muy bueno
Crecimiento (Geotrichum candidum DSM 1240): bueno a muy bueno
Crecimiento (Penicillium commune ATCC 10428): de bueno a muy bueno
Incubación: 7 días; 28°C
Prueba de promoción del crecimiento según el método armonizado de la EP, la USP y la JP.
Inóculo en el medio de referencia (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): 10 - 100
Inóculo en el medio de referencia (Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): 10 - 100
Recuento de colonias (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Recuento de colonias (Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)):
Recuperación en el medio de prueba (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Recuperación en el medio de prueba (Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50 %
Incubación: C. albicans y A. brasiliensis hasta 5 días 20-25°C.
La información anterior es la información vigente en el momento de la publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso (excepto para los clientes que tengan un acuerdo de control de cambios con la empresa). La información o el formato pueden modificarse en cualquier momento y de cualquier forma si así lo aconsejan los asuntos internos de la empresa o la normativa.
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulado superior GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, dependiendo de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Danielle Aparecida Duarte Nunes et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 55(6), 650-660 (2020-02-19)
Bioremediation is one of the existing techniques applied for treating oil-contaminated soil, which can be improved by the incorporation of low-cost nutritional materials. This study aimed to assess the addition of two low-cost plant residues, sugarcane bagasse (SCB) and leaf
Artículos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.