Key Documents
1.01406
Millipore
Agar rojo violeta bilis lactosa (VBRL) GranuCult® Prime
acc. ISO 4832 and FDA-BAM GranuCult , ISO 4832, FDA-BAM
Sinónimos:
Agar VBRL, Agar VRB, Agar VRB (bilis rojo violeta con lactosa), Agar biliado-rojo neutro-cristal violeta, agar VRB (agar biliado-rojo neutro-cristal violeta), Agar cristal-violeta rojo neutro bilis, Agar rojo violeta bilis glucosa., Medios parra detección de coliformes, VRB-agar (agar cristal-violeta rojo-neutro bilis)
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
APHA
FDA-BAM
ISO 4832
Quality Level
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
protect from light (Keep tightly closed and dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
pink
pH
7.3-7.5 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
39.5 g/L
bulk density
670 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
coliforms
General description
El agar VRB (bilis rojo violeta con lactosa) GranuCult® prime se utiliza para la detección y el recuento de colonias de bacterias coliformes. El cristal violeta y las sales biliares inhiben el crecimiento de la flora bacteriana grampositiva acompañante. La degradación de la lactosa a ácido viene indicada por el indicador de pH rojo neutro, que cambia su color a rojo, y por la precipitación de los ácidos biliares. La digestión enzimática del tejido animal proporciona fuentes de carbono y nitrógeno para el crecimiento bacteriano. El extracto de levadura suministra principalmente vitaminas del complejo B, mientras que el agar es el agente solidificante.
Application
El agar de bilis rojo violeta con lactosa (VBRL) GranuCult® prime es adecuado para la detección y el recuento de colonias de bacterias coliformes en los alimentos humanos y para animales, el agua y otros materiales.
Features and Benefits
  • GranuCult® ofrece medios de cultivo granulados superiores
  • Seguros y sostenibles debido a los riesgos reducidos asociados con la inhalación de polvo fino y sustancias tóxicas, lo que produce un entorno de trabajo más seguro
  • Excelentes propiedades de humectabilidad, solubilidad y fluidez
  • Prácticos, con separación y aglomeración mínimas de los componentes, incluso en condiciones cálidas o húmedas
  • Gran reproducibilidad de un lote a otro
  • Vida útil prolongada de hasta cinco años
  • Elevado número de cepas de prueba que exceden todas las exigencias normativas
  • La tecnología de granulación permite incluir muchos suplementos, sin necesidad de añadirlos por separado
Linkage
Sustituye a: 1014065007
Analysis Note
Aspecto (transparencia): transparente
Aspecto (color): rojo
Valor de pH (25 °C): 7,2 - 7,6
Comportamiento de solidificación (2 horas, 45 °C): líquido
Prueba de promoción del crecimiento según la actual versión de la DIN EN ISO 11133.
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Recuento de colonias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Recuperación en medio de prueba (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 50 %
Color de la colonia (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): colonias de color morado-rojo con o sin halo de precipitado
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Recuento de colonias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Recuperación en medio de prueba (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 50 %
Color de la colonia (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): colonias de color morado-rojo con o sin halo de precipitado
Inóculo en medio de referencia (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)):
Recuento de colonias (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)):
Recuperación en medio de prueba (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): ≥ 50 %
Color de la colonia (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): colonias de color morado-rojo con o sin halo de precipitado
Crecimiento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): sin límite
Color de la colonia (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): colonias de incoloras a beige
Crecimiento (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): inhibición total
Crecimiento (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): inhibición total
Incubación: 24 ± 2 horas a 30 ± 1 °C
Medios de referencia: Agar de triptona de soja
Una tasa de recuperación del 50 % es equivalente a un valor de productividad de 0,5.
Los recuentos de colonias indicados se obtienen de la suma de una determinación triple.
Other Notes
  • El medio preparado es transparente y rojo
  • Si el medio se va a utilizar inmediatamente para la técnica de vertido en placa, enfríelo a 44-47 °C en un baño María antes de usarlo
  • Si el medio se utiliza para la técnica de cultivo en superficie, no debe haber humedad visible en las placas antes de usarlo
  • Las placas preparadas pueden conservarse entre 2 °C y 8 C °en la oscuridad y protegerse contra la evaporación durante un máximo de 5 días
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulado superior GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, dependiendo de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.