Key Documents
1.04324
Millipore
NutriSelect® prime Plate Count Agar halal acc. ISO 4833, ISO 17410 and FDA-BAM
Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, NutriSelect® Prime
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
AOAC® 940.36
APHA
GB 4789.2
GB 4789.43
ISO 17410
ISO 4833-1
ISO 4833-2
Quality Level
reg. compliance
FDA BAM Medium M124
form
powder
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0 (30.0 °C)
application(s)
food and beverages
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria
General description
NutriSelect® prime Plate Count Agar halal is a powdered culture medium without any inhibitors or indicators, and it is relatively rich in its nutrients. The enzymatic digest of casein (tryptone) with a high level of free amino acids is a nitrogen source. Yeast extract primarily supplies the B-complex vitamins. Glucose is an energy source for the growth of bacteria, while agar is the solidifying agent.
Application
NutriSelect® prime Plate Count Agar halal is suitable for the determination of the total microbial content from milk, dairy products, food and animal feed, water, beverages, and other materials.
Legal Information
AOAC is a registered trademark of AOAC International
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.
Descubra las implicaciones de los medios de cultivo con ingredientes no halal ocultos en las áreas de producción con certificación halal y cómo puede evitarse ese riesgo con medios con certificación halal. Realice pruebas de control de calidad microbiológico (QC) en zonas de producción con certificación halal sin riesgo de perder su certificación.
Descubra las implicaciones de los medios de cultivo con ingredientes no halal ocultos en las áreas de producción con certificación halal y cómo puede evitarse ese riesgo con medios con certificación halal. Realice pruebas de control de calidad microbiológico (QC) en zonas de producción con certificación halal sin riesgo de perder su certificación.
Descubra las implicaciones de los medios de cultivo con ingredientes no halal ocultos en las áreas de producción con certificación halal y cómo puede evitarse ese riesgo con medios con certificación halal. Realice pruebas de control de calidad microbiológico (QC) en zonas de producción con certificación halal sin riesgo de perder su certificación.
Ver todo