Key Documents
1.10582
Millipore
Caldo de cloruro de sodio y peptona (tamponado) GranuCult® prime
GranuCult® prime, according to EP, USP, JP, granular, suitable for pharmaceutical
Sinónimos:
Caldo de NaCl-peptona tamponado, Caldo de peptona con cloruro de sodio tamponado, Disolución de NaCl-peptona tamponada, Disolución de peptona con cloruro de sodio tamponado
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
JP
USP
according to EP
Quality Level
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
protect from light (Keep dry and tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
light brown
pH
6.8-7.2 (25 °C, 16.1 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
16.1 g/L
application(s)
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria
General description
El caldo de peptonas con cloruro de sodio (tamponado) GranuCult® prime consta de una combinación de tampón fosfato, cloruro sódico y peptona para aumentar la viabilidad de los microorganismos sensibles y la estabilidad osmótica con un pH estable. El bajo contenido de peptonas suministra los nutrientes esenciales para mantener la viabilidad de los microorganismos, pero no permite el crecimiento significativo de microorganismos más exigentes.Pueden añadirse a este medio principios activos de superficie o inactivadores de antimicrobianos de acuerdo con las EP, USP y JP.
Application
El caldo de peptonas con cloruro de sodio (tamponado) GranuCult® prime es adecuado para la disolución, suspensión y dilución de muestras problema de productos farmacéuticos y de otros materiales y de cepas de prueba.
Features and Benefits
  • GranuCult® ofrece medios de cultivo granulados superiores
  • Seguros y sostenibles debido a los riesgos reducidos asociados con la inhalación de polvo fino y sustancias tóxicas, lo que produce un entorno de trabajo más seguro
  • Excelentes propiedades de humectabilidad, solubilidad y fluidez
  • Prácticos, con separación y aglomeración mínimas de los componentes, incluso en condiciones cálidas o húmedas
  • Gran reproducibilidad de un lote a otro
  • Vida útil prolongada de hasta cinco años
  • Elevado número de cepas de prueba que exceden todas las exigencias normativas
  • La tecnología de granulación permite incluir muchos suplementos, sin necesidad de añadirlos por separado
Analysis Note
Aspecto (transparencia): transparente
Aspecto (color): de ligeramente amarillento a amarillento
Valor de pH (25 °C): 6,8 - 7,2
Composición típica (g/litro): Dihidrógeno fosfato de potasio 3,6; hidrogenofosfato de disodio dihidratado 7,2; cloruro de sodio 4,3; peptona de la carne 1,0
Prueba de promoción del crecimiento de acuerdo con la versión vigente de la DIN EN ISO 11133 y el método armonizado de la EP, la USP y la JP.
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≤ 100
Inóculo en medio de referencia (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inóculo en medio de referencia (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≤ 100
Inóculo en medio de referencia (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Recuento de colonias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Recuento de colonias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Recuento de colonias (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Recuento de colonias (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Recuperación (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): 70 - 130 %
Recuperación (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): 70 - 130 %
Recuperación (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): 70 - 130 %
Recuperación (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM00034)): 70- 130 %
Incubación: 45 min. a temperatura ambiente condiciones aerobias.
Medio de referencia: Agar de triptona de soja (24 horas a 35 - 37 °C en condiciones aerobias).
La información anterior es la información vigente en el momento de la publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso (excepto para los clientes que tengan un acuerdo de control de cambios con la empresa). La información o el formato pueden modificarse en cualquier momento y de cualquier forma si así lo aconsejan los asuntos internos de la empresa o la normativa.
Other Notes
  • No utilice medio aglutinado o que haya cambiado de color.
  • El medio preparado es transparente y de ligeramente amarillento a amarillento
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulado superior GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, dependiendo de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.