Documentos clave
1.05459
Millipore
Caldo de triptona y soja - Medios de cultivo deshidratados
GranuCult® prime, USP, EP, JP, ISO 21871, granular, suitable for pathogen testing
Sinónimos:
TSB, caldo de soja, caldo CASO, caldo de caseína-peptona Caldo de hidrolizado de soja y peptona, Caldo CASO, Caldo de hidrolizado de caseína y de soja, Caldo de soja y caseína, Caldo triptona soja, TSB
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
EP
ISO 21871
JP
USP
Quality Level
reg. compliance
FDA (BAM)
sterility
non-sterile
form
granular
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
solubility
30 g/L
bulk density
570 kg/m3
application(s)
microbiology
pharmaceutical
pathogen testing
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria (total)
General description
El caldo triptona y soja (TSB) (también conocido como caldo CASO o caldo de peptona de caseína-peptona de harina de soja) es un medio de cultivo universal granulado, sin inhibidores e indicadores, para el aislamiento y cultivo de bacterias aerobias exigentes, levaduras y hongos.
Application
El caldo de triptona y soja (TSB) se utiliza para los ensayos de esterilidad de preparados y productos no estériles. Se utiliza para analizar microorganismos específicos o para determinar el recuento de aerobios viables totales utilizando el método del número más probable (MPN). También se utiliza como medio de preenriquecimiento para la detección de patógenos alimentarios, por ejemplo , Salmonella, STEC.
Linkage
Sustituye a: 1054599027; 1.05459.5007
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulado superior GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, dependiendo de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Kanwal M Iqbal et al.
Microorganisms, 8(2) (2020-01-26)
The persistence of bacterial pathogens within environmental matrices plays an important role in the epidemiology of diseases, as well as impacts biosurveillance strategies. However, the adaptation potentials, mechanisms for survival, and ecological interactions of pathogenic bacteria such as Yersinia pestis
B Tenderis et al.
International journal of food microbiology, 321, 108560-108560 (2020-02-23)
Foodborne illnesses affect the health of consumers worldwide, and thus searching for potential antimicrobial agents against foodborne pathogens is given an increased focus. This research evaluated the influence of sodium lactate (SL), encapsulated (e) and unencapsulated (u) polyphosphates (PP; sodium
Artículos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.